Learn More
Masterflex™ Nylon-Luer-Fitting
Sterilisierbarer Luer-Anschlussstecker erhältlich; konfiguriert mit einer Vielzahl von Anschlussoptionen. Cole-Parmer™ männlicher Nylon-Luer-Anschlussstecker mit guter Beständigkeit gegen Chemikalien.
14.05 CHF - 28.65 CHF
Spezifikation
Material | Nylon |
---|---|
Verpackungsmenge | 25 Packung |
Produkttyp | Luer-Fitting (männlich) |
Produktcode | Marke | Zur Verwendung mit | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Zur Verwendung mit | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
15371171
|
Masterflex™
45505-33 |
Passend für Luer-Anschluss (männlich) mit integriertem Verschlussring für Schlauchanschluss mit 1/8 in. weiter Bohrung |
28.65 CHF
25 Stück |
Verfügbar ab: 08-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
13284910
|
Masterflex™
45505-02 |
Passend für Luer-Anschluss (männlich) mit Verschlussring x 3/32 in. Schlauchanschluss |
19.40 CHF
25 Stück |
Verfügbar ab: 22-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
15279166
|
Masterflex™
45505-26 |
Passend für Luer-Anschluss (männlich) x 1/8 in.-Schlauchanschluss | N/A | |||||||
15384134
|
Masterflex™
45505-72 |
Passend für Luer (männlich) x Luer (männlich) Adapter |
21.30 CHF
25 Stück |
Verfügbar ab: 07-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
- Gute chemische Beständigkeit
- Temperaturbeständig bis 455 °F (235 °C)
- Sterilisieren durch Autoklavieren, Ethylenoxid oder Gammabestrahlung
Spezifikation
Nylon | |
25 Packung | |
Luer-Fitting (männlich) |