Learn More
Masterflex™ Nylon-Luer-Fitting
Sterilisierbarer Luer-Anschlussstecker erhältlich; konfiguriert mit einer Vielzahl von Anschlussoptionen. Cole-Parmer™ männlicher Nylon-Luer-Anschlussstecker mit guter Beständigkeit gegen Chemikalien.
Marke:  Masterflex™ 45505-33
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15371171
  • 28.65 CHF / 25 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 18-09-2025
Beschreibung
  • Gute chemische Beständigkeit
  • Temperaturbeständig bis 455 °F (235 °C)
  • Sterilisieren durch Autoklavieren, Ethylenoxid oder Gammabestrahlung
Spezifikation
Spezifikation
Nylon
Passend für Luer-Anschluss (männlich) mit integriertem Verschlussring für Schlauchanschluss mit 1/8 in. weiter Bohrung
25 Packung
Luer-Fitting (männlich)
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Masterflex™ Nylon-Luer-Fitting > Passend für Luer-Anschluss (männlich) mit integriertem Verschlussring auf 1/8 Zoll-Schlauchanschluss mit weiter Öffnung