Learn More
Thermo Scientific™ Nunc™ Urinprobennahme-Sets
Mit den Thermo Scientific™ Nunc™ Urinproben-Kits können Patienten Proben in der vertrauten Umgebung ihres eigenen Heims nehmen.
253.00 CHF - 432.00 CHF
Spezifikation
Verschlusstyp | Screw Cap |
---|---|
Sterilität | Steril |
Bodenform | Conical |
Zertifizierung/Konformität | CE-Zeichen |
Beschreibung | 11 ml-Probenröhrchen (1 Stück) mit konischem Boden, Beschriftungsfeld und Schraubverschluss |
Beschreibung
Thermo Scientific Nunc Urinprobennahme-Sets können vom Patienten zu Hause benutzt werden
Nunc fertigt qualitativ hochwertige Laborartikel aus Kunststoff für Biotechnologie-, Pharmazeutik- und Forschungslabors sowie für die Produktion von Impfstoffen und Diagnostik-Kits.
- Steril
- Mit Anweisungen für die Benutzung zu Hause
- Anwenderfreundlich
Spezifikation
Screw Cap | |
Conical | |
11 ml-Probenröhrchen (1 Stück) mit konischem Boden, Beschriftungsfeld und Schraubverschluss | |
11 ml |
Steril | |
CE-Zeichen | |
0,37 oz. |