Learn More
Thermo Scientific™ Nunc™ Urinprobennahme-Sets
BIOPHARMA
Mit den Thermo Scientific™ Nunc™ Urinproben-Kits können Patienten Proben in der vertrauten Umgebung ihres eigenen Heims nehmen.
Marke:  Thermo Scientific™ 551314
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10010701
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Thermo Scientific Nunc Urinprobennahme-Sets können vom Patienten zu Hause benutzt werden
Nunc fertigt qualitativ hochwertige Laborartikel aus Kunststoff für Biotechnologie-, Pharmazeutik- und Forschungslabors sowie für die Produktion von Impfstoffen und Diagnostik-Kits.
  • Steril
  • Mit Anweisungen für die Benutzung zu Hause
  • Anwenderfreundlich
551314 enthält ein 11-ml-Polystyrol-Probenahmeröhrchen mit konischem Boden, Schriftfeld und Schraubkappe; einen sterilen 100-ml-Polyethylenbecher; sterile feuchte Tücher (2).
  • 537745 enthält ein 11-ml-Polystyrol-Probenahmeröhrchen mit konischem Boden, Schriftfeld und Schraubkappe; zwei 100-ml-Polyethylenbehälter; Baumwolltupfer (6); 10 ml physiologische Kochsalzlösung.
  • 538318 enthält ein 11-ml-Polystyrol-Probenahmeröhrchen mit Schraubkappe im Beutel.
    TRUSTED_SUSTAINABILITY
  • Spezifikation
    Spezifikation
    Urinproben-Kit
    CE-Zeichen
    100 ml steriler Becher (1); steril befeuchtete Servietten (2)
    11 ml
    Steril
    11 ml-Probenröhrchen (1 Stück) mit konischem Boden, Beschriftungsfeld und Schraubverschluss
    0,37 oz.