Learn More
Thermo Scientific™ Nunc™ Serologische Pipetten
Umfassendes Sortiment hochwertiger serologischer Pipetten zur Unterstützung jeder Phase der Zellkulturforschung
Marke: Thermo Scientific™ 170364N
146.20 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Strenge Qualitätsanforderungen und praktische Funktionen machen Thermo Scientific™ serologische Nunc™ Pipetten zu einer hervorragenden Wahl für die tägliche Laborarbeit. Leicht ablesbare, klare bidirektionale Messlinien erleichtern das Ablesen von Flüssigkeitsvolumina und Dosiermengen. Wählen Sie aus einer großen Auswahl an Größen und Verpackungsoptionen.
Produktspezifische Informationen:
- Große Auswahl an Volumina und Verpackungsoptionen
- Farbcodierte Pipetten und Verpackungen für eine bequeme Volumenauswahl
- Einzeln verpackte Pipetten in Papier/Kunststoff- oder Kunststoffpackung für hohe Sterilität
- Weniger Verpackungsabfälle mit Großpackungsoptionen
Zertifizierte Kalibrierung der Genauigkeit und präzise Graduierungen
- Gewährleistet die Genauigkeit beim Dispensieren von +/-2 % für 1 ml und 2 ml und +/-1 % für 5 ml, 10 ml, 25 ml, 50 ml bei vollem Volumen
Klare, dicke, bidirektionale Abstufungen
- Kontrastreiche Graduierungen für leicht ablesbare Volumina
- Die umgekehrte Graduierung hilft bei der Bestimmung des Dispensierungsvolumens
Negative Graduierungen
- Erhöht die Pipettierkapazität und passt zusätzliche Volumina an
Filterstopfen
- Verhindern die Kontamination des Pipettiergeräts durch Aerosol oder Flüssigkeit bei gleichzeitiger Verringerung von Kontaminationsrisiken zwischen Proben
Technische Daten:
- Material: Hochgradig durchsichtiges, 100 % reines Polystyrol gewährleistet maximale Klarheit
- Frei von Kontaminanten: Frei von RNase/DNase, frei von humaner DNA, nicht-zytotoxisch, nicht-pyrogenisch
- Sterilität: Elektronenbestrahlung bis 10-6 SAL-Wert
- Haltbarkeit: 5 Jahre ab Herstellungsdatum
Produkttests
- Qualitätszertifikat
Spezifikation
Yes | |
Serologische Pipette, 5 Jahre Haltbarkeit | |
Steril | |
Einzeln verpackt, Kunststofffolienverpackung, mit Stopfen |
Frei von RNase und DNase, frei von humaner DNA, nicht-zytotoxisch, nicht-pyrogenisch | |
Polystyrol | |
200/Packung; 1000/Karton | |
1 ml |