missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

WTW™ LR325/01Reinstwasser Leitfähigkeitsmeß- zelle mit integriertem Temperaturfühler

Mit dieser Reinstwasser-Leitfähigkeitszelle mit integriertem Temperatursensor, 4,9 ft-Kabel (1,5 m) und wasserfestem Stecker können Sie Ergebnisse bei der Messung von reinem Wasser erzielen.

Marke:  WTW™ 301961

676.76 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.


Artikelnummer. 10603732

  • 697.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Beschreibung

Beschreibung

  • Messzellen mit konzentrischen Elektroden aus Edelstahl
  • Durchflussbehälter aus Glas oder Edelstahl für Messungen in reinem Wasser
  • Reinstwasser-Leitfähigkeitszelle
  • Mit integriertem Temperatursensor,4.9 ft (1.5 m) Kabel und wasserfestem Stecker
  • Präzise Messwerte durch konzentrische Elektroden ohne Randfelder
  • Enthält Durchflussgefäße, um falsche Ergebnisse durch Kohlendioxid zu verhindern
  • Keine Polarisationseffekte dank Edelstahlkonstruktion  
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation

Spezifikation

0.47 in.
Reinstwasser-Leitfähigkeitszelle
12 mm
Integrierter Temperatursensor, 1.5 m (4.9 ft) Kabel und wasserfester Stecker
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Zubehör anzeigen
Aktionen

Aktionen

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts
WTW™ LR325/01Reinstwasser Leitfähigkeitsmeß- zelle mit integriertem Temperaturfühler > Elektrodenmaterial: V4A Stahl; Kabellänge: 1.5 m; Wasserdichter Stecker

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt