Learn More
Thermo Scientific™ Nunc™ Serologische Pipetten
Umfassendes Sortiment hochwertiger serologischer Pipetten zur Unterstützung jeder Phase der Zellkulturforschung
Marke:  Thermo Scientific™ 170369N
147.28 CHF gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24155" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 16410911
  • 195.00 CHF / 100 Stück
Verfügbar ab: 10-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
Yes
Serologische Pipette, 5 Jahre Haltbarkeit
Steril
Einzeln verpackt, Kunststofffolienverpackung, mit Stopfen
Frei von RNase und DNase, frei von humaner DNA, nicht-zytotoxisch, nicht-pyrogenisch
Polystyrol
50/Packung; 100/Karton
50 ml
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerBA11012 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum20/12/2021 Catalog Number170369N
ChargennummerBA09012 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/11/2021 Catalog Number170369N
ChargennummerJB12002 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum11/11/2021 Catalog Number170369N
ChargennummerIH12008 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum11/11/2021 Catalog Number170369N
ChargennummerGL12012 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum11/11/2021 Catalog Number170369N
Sonderangebote
Sonderangebote
  • Mehrere Hersteller
    Entdecken Sie zahlreiche Rabatte in verschiedenen Produktbereichen, einschließlich Chemikalien, allgemeiner Laborbedarf, Life Science, Geräte und Ausstattung, Verbrauchsmaterialien und Sicherheit.
    Aktionscode: 24155
    Gültig bis zum2025-04-30
    Tage
    33
    Stunden
    13
    Minuten
    14
    Sekunden
    57
    Top-Angebot
    *Rabatt gilt für Bestellungen, die bei Fisher Scientific zwischen dem 01.03.2025 und dem 30.04.2025 eingehen und bei denen der Promotion-Code sowie die entsprechende(n) Artikelnummer(n) aus der Promotion angegeben sind. Der Rabatt wird auf den Listenpreis gewährt, der zum Zeitpunkt des Empfangs der Bestellung gültig ist. Promotions können nicht mit anderen Rabatten oder Verkaufsaktionen kombiniert werden. Das Angebot gilt nicht, falls es durch Gesetze und Verordnungen auf Bundes-, Landes-, Regions- oder lokaler Ebene oder behördliche / institutionelle Vorschriften verboten, lizenziert oder eingeschränkt ist. Es kann sein, dass weitere Einschränkungen gelten.
    Geschäftsbedingungen Siehe Details der Promotion
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Nunc™ Serologische Pipetten >