Learn More
Grant Instruments™ PV-1 Personal Vortexmischer
Der extrem kompakte individuelle Vortexschüttler mit niedriger Bauform und kleiner Stellfläche gewährleistet sanftes Mischen bis hin zum kräftigen Resuspendieren von Zell- oder chemischen Pellets in Röhrchen mit einem Volumen bis 50 ml.
Marke:  Grant Instruments™ PV-1
155.46 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24075" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 11466367
  • 241.00 CHF / 1 Stück
Die ultimative Laborgeräte-Promotion
Aktionscode 24075 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Einstellbare Geschwindigkeitssteuerung: 750 bis 3000 U/min
  • Kontinuierlicher oder Touch-Betrieb
  • Für Röhrchen mit einem Durchmesser von bis zu 20 mm
  • Druckempfindlicher Becher fasst Röhrchen mit einem Durchmesser von bis zu 20 mm
  • Zuverlässiger und äußerst leiser Motor erzeugt über den gesamten Geschwindigkeitsbereich ein reguliertes und reproduzierbares Umrühren
  • Äußerst einfach zu bedienen - Auswahl zwischen entweder „kontinuierlichem“ oder „Touch“-Betrieb und Anpassen der Geschwindigkeit von 750 auf 3000 U/min durch Drehen des Reglers
  • Im „Touch“-Modus beginnt das Umrühren auf Druck auf den druckempfindlichen Becher.
  • Außergewöhnlich Kompakt mit niedrigem Profil und geringer Stellfläche - passt beinahe überall hin
  • Unterlagen aus Gummi saugen sich auf der Arbeitsoberfläche fest und verhindern ein Umherwandern der Einheit - sie absorbieren auch Vibrationen und verhindern deren Übertragung auf den Arbeitstisch
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
4 mm
120/230 VAC, 50/60Hz, 12 VDC
3,7 W
Mini-Vortexmischer
80 mm
90 mm
PV-1
750 bis 3000 U/min
120/230 V
0,32 A
150 mm
150 mm
0,8 kg
Max. 50
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Grant Instruments™ PV-1 Personal Vortexmischer > Drehzahl: 750 bis 3000 U/min