Learn More
Thermo Scientific™ Nunc™ Replication System
Übertragen Sie kleinste Materialmengen von Platte zu Platte oder replizieren Sie komplette DNA-Bibliotheken mit dem Thermo Scientific™ Nunc™ Replikationssystem.
3760.00 CHF - 5515.00 CHF
Spezifikation
Abmessungen (L x B x H) | 121,6 x 83,3 x 135,4 cm (4,79 x 3,28 x 5,33 in.) |
---|---|
Material | Eloxiertes Aluminium mit Edelstahlnadeln |
Höhe (metrisch) | 135,4 mm |
Länge (angloamerikanisch) | 4,79 in. |
Länge (metrisch) | 121,6 mm |
Produktcode | Marke | Format | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Format | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10364611
|
Thermo Scientific™
250393 |
384 Nadeln |
5515.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 04-11-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10314471
|
Thermo Scientific™
250520 |
96 Nadeln |
3760.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 14-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
Übertragen Sie kleinste Materialmengen von Platte zu Platte oder replizieren Sie komplette DNA-Bibliotheken mit dem Thermo Scientific™ Nunc™ Replikationssystem. Dieses Replikationssystem kann mit Nunc 96- und 384-Well Mikrotiterplatten verwendet werden.
Es ist ideal für die Übertragung kleiner Impfkulturvolumina von Platte zu Platte oder auf eine Membran.- Pro Nadel werden 1,0 μl Flüssigkeit oder 0,1 μl auf feste Träger übertragen
- Die Nadeln bestehen aus flammfestem, sterilisierbarem Edelstahl.
- Der Thermo Scientific™ MicroWell™ Kopierer vereinfacht die Übertragung von MicroWell 96-Well-Platten in das 384-Well-Format
- 384- und 96-Nadel-Replikator mit flammfesten Edelstahlnadeln.
- Zur Verwendung mit 96- und 384-Well-Platten und OmniTray™
Spezifikation
121,6 x 83,3 x 135,4 cm (4,79 x 3,28 x 5,33 in.) | |
135,4 mm | |
121,6 mm | |
1 | |
3,28 in. | |
Nunc™ Replikationssystem |
Eloxiertes Aluminium mit Edelstahlnadeln | |
4,79 in. | |
5,33 in. | |
1 | |
83,3 mm | |
96/384-Well-Mikrotiterplatte |
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.