Learn More
Thermo Scientific™ Nunc™ Replication System
Übertragen Sie kleinste Materialmengen von Platte zu Platte oder replizieren Sie komplette DNA-Bibliotheken mit dem Thermo Scientific™ Nunc™ Replikationssystem.
Marke:  Thermo Scientific™ 250393
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10364611
  • 5515.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 04-11-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Übertragen Sie kleinste Materialmengen von Platte zu Platte oder replizieren Sie komplette DNA-Bibliotheken mit dem Thermo Scientific™ Nunc™ Replikationssystem. Dieses Replikationssystem kann mit Nunc 96- und 384-Well Mikrotiterplatten verwendet werden.
Ideal zum Übertragen kleiner Volumina von Impfkulturen von Platte zu Platte oder auf eine Membran.
  • Pro Nadel werden 1,0 μl von Flüssigkeit zu Flüssigkeit oder 0,1 μl auf feste Träger übertragen
  • Die Nadeln bestehen aus flammfestem, sterilisierbarem Edelstahl
  • Der Thermo Scientific™ MicroWell™ Kopierer vereinfacht die Übertragung von MicroWell 96-Well-Platten in das 384-Well-Format
  • 384- und 96-Nadel-Replikator mit flammfesten Edelstahlnadeln
  • Zur Verwendung mit 96- und 384-Well-Platten und OmniTray™
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
121,6 x 83,3 x 135,4 cm (4,79 x 3,28 x 5,33 in.)
135,4 mm
121,6 mm
1
3,28 in.
384 Nadeln
96/384-Well-Mikrotiterplatte
Eloxiertes Aluminium mit Edelstahlnadeln
4,79 in.
5,33 in.
1
83,3 mm
Nunc™ Replikationssystem
Zertifikate
Zubehör anzeigen
Sonderangebote
Sonderangebote
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.