Learn More
Thermo Scientific™ Nunc™ Replication System
Übertragen Sie kleinste Materialmengen von Platte zu Platte oder replizieren Sie komplette DNA-Bibliotheken mit dem Thermo Scientific™ Nunc™ Replikationssystem.
Marke: Thermo Scientific™ 250520
Additional Details : Gewicht : 0.47200kg
Beschreibung
Übertragen Sie kleinste Materialmengen von Platte zu Platte oder replizieren Sie komplette DNA-Bibliotheken mit dem Thermo Scientific™ Nunc™ Replikationssystem. Dieses Replikationssystem kann mit Nunc 96- und 384-Well Mikrotiterplatten verwendet werden.
Ideal zum Übertragen kleiner Volumina von Impfkulturen von Platte zu Platte oder auf eine Membran.- Pro Nadel werden 1,0 μl von Flüssigkeit zu Flüssigkeit oder 0,1 μl auf feste Träger übertragen
- Die Nadeln bestehen aus flammfestem, sterilisierbarem Edelstahl
- Der Thermo Scientific™ MicroWell™ Kopierer vereinfacht die Übertragung von MicroWell 96-Well-Platten in das 384-Well-Format
- 384- und 96-Nadel-Replikator mit flammfesten Edelstahlnadeln
- Zur Verwendung mit 96- und 384-Well-Platten und OmniTray™
Spezifikation
121,6 x 83,3 x 135,4 cm (4,79 x 3,28 x 5,33 in.) | |
135,4 mm | |
121,6 mm | |
1 | |
3,28 in. | |
96 Nadeln | |
96/384-Well-Mikrotiterplatte |
Eloxiertes Aluminium mit Edelstahlnadeln | |
4,79 in. | |
5,33 in. | |
1 | |
83,3 mm | |
Nunc™ Replikationssystem |
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.