Learn More
Thermo Scientific™ Nunc™ Rectangular Dishes
Für molekularbiologische Anwendungen sind die unbehandelten Thermo Scientific™ Nunc™ rechteckigen Schalen mit Standardabmessungen nach ANSI™ für die Automatisierung optimiert.
1035.00 CHF - 1330.00 CHF
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | Alle von Nunc hergestellten Mikrotiterplatten erfüllen die Anforderungen gemäß ANSI (American National Standards) (ANSI/SBS 1-2004). |
---|---|
Produkttyp | Zellkultur-Schale |
Sterilität | Steril |
Oberflächenbehandlung | Unbehandelt |
Wellform | Rechteckig |
Produktcode | Marke | Anzahl Wells | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Anzahl Wells | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
11722515
|
Thermo Scientific™
267060 |
1 |
1290.00 CHF
100 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
10766933
|
Thermo Scientific™
267061 |
4 |
1330.00 CHF
100 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11732515
|
Thermo Scientific™
267062 |
8 |
1035.00 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab: 09-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
Nicht behandelte Thermo Scientific™ Nunc™ Rectangular Dishes mit ANSI™-Standardabmessungen sind für molekularbiologische Anwendungen mit Roboterinstrumenten optimiert.
1-Well Format
- HTS-Anwendungen mit Petrischalen
4- und 8-Well-Formate
- Assay-Untergliederung
- Untersuchen mehrerer Gen-Subsets
- Waschen von Western-Blot-Streifen
- 4-Well-Schale kann 4 Objektträger aufnehmen
Bestellinformationen:
Kundenspezifischer Strichcode möglich
Gewährleistung: 90 Tage
Spezifikation
Alle von Nunc hergestellten Mikrotiterplatten erfüllen die Anforderungen gemäß ANSI (American National Standards) (ANSI/SBS 1-2004). | |
Steril | |
Rechteckig | |
100 | |
100 mm |
Zellkultur-Schale | |
Unbehandelt | |
Deckel | |
10 | |
86 mm |
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.