Learn More
Thermo Scientific™ Nunc™ Rectangular Dishes
Für molekularbiologische Anwendungen sind die unbehandelten Thermo Scientific™ Nunc™ rechteckigen Schalen mit Standardabmessungen nach ANSI™ für die Automatisierung optimiert.
Marke: Thermo Scientific™ 267060
835.83 CHF gültig bis 2025-03-28
Benutzen Sie den Promotions-Code "24107" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
883.37 CHF gültig bis 2025-06-21
Benutzen Sie den Promotions-Code "24112" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Benachrichtigungen:
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 24112
Beschreibung
Nicht behandelte Thermo Scientific™ Nunc™ Rectangular Dishes mit ANSI™-Standardabmessungen sind für molekularbiologische Anwendungen mit Roboterinstrumenten optimiert.
Rechteckige Schalen mit 1, 4 oder 8 Wells
- Die 1-Well-Schale ist ideal für Hochdurchsatzanwendungen mit Petrischalen.
- Die 4- und 8-Well-Schalen eignen sich bestens für die Assay-Untergliederung und das Untersuchen mehrerer Gen-Subsets.
- Die 4-Well-Schale kann zwecks Lagerung vier Objektträger aufnehmen.
1-Well-Format
- Praktisches Format für Zellkulturen
- HTS-Anwendungen mit Petrischalen
4- und 8-Well Formate
- Assay-Untergliederung
- Untersuchen mehrerer Gen-Subsets
- Waschen von Western-Blot-Streifen
- 4-Well-Schale kann 4 Objektträger aufnehmen
- Nützlich in allen Bereichen der Zellkultur, sowie Scale-Up und Klonieren
Bestellinformationen:
Kundenspezifische Barcodierung möglich
Spezifikation
Alle von Nunc hergestellten Mikrotiterplatten erfüllen die Anforderungen gemäß ANSI (American National Standards) (ANSI/SBS 1-2004). | |
1 | |
Unbehandelt | |
Rechteckig | |
100 | |
100 mm |
Zellkultur-Schale | |
Steril | |
90 ml | |
Deckel | |
10 | |
86 mm |
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
1419889 | Verarbeitungszertifikat | 31/01/2025 | 267060 |
1419773 | Verarbeitungszertifikat | 31/01/2025 | 267060 |
1415670 | Verarbeitungszertifikat | 02/01/2025 | 267060 |
1419889 | Konformitätsbescheinigung | 18/01/2025 | 267060 |
1419773 | Konformitätsbescheinigung | 17/01/2025 | 267060 |
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.