Learn More
Thermo Scientific™ Nunc™ Poly-D-Lysine or Collagen I Coated Multidishes
Bessere Zelladhäsion an der Kulturoberfläche mit der extrazellulären Matrixbeschichtung der Thermo Scientific™ Nunc™ Multischalen mit Poly-D-Lysin- oder Kollagen-I-Beschichtung.
778.00 CHF - 854.00 CHF
Spezifikation
Typ | Multi-Schale |
---|---|
Anzahl pro Packung | 5 |
Anzahl pro Karton | 20 |
Sterilität | Aseptisch hergestellt |
Länge (metrisch) | 128 mm |
Produktcode | Marke | Anzahl Wells | Oberflächenbehandlung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Anzahl Wells | Oberflächenbehandlung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10183592
|
Thermo Scientific™
152034 |
6 | Kollagen Typ I |
854.00 CHF
20 Stück |
Verfügbar ab: 12-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10599902
|
Thermo Scientific™
152035 |
6 | Poly-D-Lysin |
778.00 CHF
20 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
16834881
|
Thermo Scientific™
152025 |
24 | Poly-D-Lysin |
818.00 CHF
20 Stück |
Verfügbar ab: 23-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
Bessere Zelladhäsion an der Kulturoberfläche mit der extrazellulären Matrixbeschichtung auf Thermo Scientific™ Nunc™ Poly-D-Lysine or Collagen I Coated Multidishes sind hervorragend geeignet für die Kultur von anspruchsvollen Zellen, die sich nicht an standardmäßig zellkulturbehandelte Oberflächen binden.
Produktübersicht- Unter aseptischen Bedingungen hergestellt
- Poly-D-Lysin ist ein chemisch synthetisiertes Beschichtungsmaterial ohne tierische Anteile
- Kollagen Typ I stammt von der Rattenschwanzsehne
Poly-D-Lysin (PDL) ist eine chemisch synthetisierte extrazelluläre Matrix, die zur Förderung der Zelladhäsion verwendet wird, indem Oberflächenladungen auf gewebekulturbehandelten Glas- oder Kunststoffoberflächen geändert werden. Es erleichtert insbesondere die neuronale Differenzierung und Expansion. PDL ist frei von Stoffen tierischen Ursprungs und enthält Polymere mit einem Molekulargewicht von 50.000 – 150.000 Dalton.
PDL kommt in einem gebrauchsfertigen Format in einer beschichteten Multischale, um die Vorbereitungszeit zu verkürzen. Die Platten können bei Raumtemperatur mit einer maximalen Haltbarkeit von 24 Monaten gelagert werden. PDL-beschichtete Platten sind als Gebinde mit 20 Platten mit 5 Platten pro vakuumversiegelter Folienpackung mit Trockenmittel erhältlich. Die Beschichtung erfolgt in einer streng kontrollierten, aseptischen Fertigungsumgebung, die die Einheitlichkeit und Reproduzierbarkeit von Charge zu Charge gewährleistet. Wir testen jede Charge, damit wir diese Standards garantiert erfüllen.
Vorbeschichtete Platten sparen Zeit und Arbeitskosten, erhöhen die Produktivität und ermöglichen es Ihnen, sich auf die Durchführung von Experimenten zu konzentrieren. Um all Ihren Anwendungsanforderungen gerecht zu werden, ist die PDL-Beschichtung in vielen verschiedenen Formaten erhältlich – 6-Well-Platte, 24-Well-Platte, transparente 96-Well-Platte, schwarzwandige 96-Well-Platte für die Bildgebung, weißwandige 96-Well-Platte für die Bildgebung, schwarzwandige 384-Well-Platte für die Bildgebung, T25, T75 und T175 Kolben. PDL wird verwendet, um die Adhäsion einer Vielzahl von Zelltypen wie primäre Neuronen, Gliazellen, PSC-abgeleitete Neuronen und transfizierte Zellen zu fördern.
Kollagen I
Kollagen ist das am häufigsten vorkommende Protein bei Säugetieren und ein wichtiger Strukturbestandteil mehrerer Gewebe. Kollagen Typ I ist das am häufigsten verwendete Protein der extrazellulären Matrix (EZM) für die Zellkultur und erleichtert so die Zellhaftung, das Wachstum, die Differenzierung, die Migration und die Gewebemorphogenese.
Collagen I, Rat Tail, kommt in einem gebrauchsfertigen Format in einer beschichteten Multischale und muss nicht vorbereitet werden. Die Platten sind mit Gibco™ Kollagen I beschichtet und können bei Raumtemperatur für eine maximale Haltbarkeit von 12 Monaten gelagert werden. Kollagen I-Platten sind als Gebinde mit 20 Platten mit 5 Platten pro vakuumversiegelter Folienpackung mit Trockenmittel erhältlich. Die Beschichtung erfolgt in einer streng kontrollierten, aseptischen Fertigungsumgebung, die die Einheitlichkeit und Reproduzierbarkeit von Charge zu Charge gewährleistet. Wir testen jede Charge, damit wir diese Standards garantiert erfüllen.
Vorbeschichtete Platten sparen Zeit und Arbeitskosten, erhöhen die Produktivität und ermöglichen es Ihnen, sich auf die Durchführung von Experimenten zu konzentrieren. Für all Ihre Anwendungsanforderungen wird die Kollagen I-Beschichtung in einer Vielzahl von Formaten geliefert: 6-Well-Platte, transparente 96-Well-Platte, schwarzwandige 96-Well-Bildgebungsplatte, weißwandige 96-Well-Bildgebungsplatte, T25-, T75- und T175-Kolben. Mit Kollagen I beschichtete Produkte werden häufig zur Kultur von endothelialen Zellen, Hepatozyten (Mensch und Ratte), Muskelzellen und einer Vielzahl anderer Zelltypen verwendet.
Spezifikation
Multi-Schale | |
20 | |
128 mm |
5 | |
Aseptisch hergestellt | |
86 mm |
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.