Learn More
Thermo Scientific™ Nunc™ Poly-D-Lysine or Collagen I Coated Multidishes
Bessere Zelladhäsion an der Kulturoberfläche mit der extrazellulären Matrixbeschichtung der Thermo Scientific™ Nunc™ Multischalen mit Poly-D-Lysin- oder Kollagen-I-Beschichtung.
Marke: Thermo Scientific™ 152035
595.20 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24108" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Bessere Zelladhäsion an der Kulturoberfläche mit der extrazellulären Matrixbeschichtung auf Thermo Scientific™ Nunc™ Poly-D-Lysine or Collagen I Coated Multidishes sind hervorragend geeignet für die Kultur von anspruchsvollen Zellen, die sich nicht an standardmäßig zellkulturbehandelte Oberflächen binden.
- Steril und pyrogenfrei
- Beschichtet mit Poly-D-Lysin, einem chemisch synthetisierten Material ohne tierische Bestandteile
Spezifikation
9,6 cm² | |
3 ml | |
5 | |
Poly-D-Lysin | |
6 | |
86 mm |
3 ml (Well) | |
Multi-Schale | |
20 | |
Aseptisch hergestellt | |
128 mm | |
Flat Bottom (F-well) |
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.