Learn More
Corning™ Zellkulturbehandelte Kolben
Hergestellt aus optisch klarem, reinem Polystyrol für optimale Sichtbarkeit und verzerrungsfreies Betrachten unter dem Mikroskop. Corning™ zellkulturbehandelte Kolben sind in verschiedenen Größen, Formen und mit verschiedenen Verschlüssen für alle diagnostischen Ansprüche im Labor erhältlich.
Marke: Corning™ 431085
Beschreibung
- Stapelbar, aus Polystyrol
- Die behandelte Oberfläche für Zellkulturen fördert Zellanheftung und Wachstum
- Geprüft auf Sterilität, Toxizität, Zellanheftung und Wachstumsförderung
- Die transparenten Oberflächen ermöglichen eine verzerrungsfreie Mikroskopbetrachtung
- Die aufgedruckte Chargennummer gewährleistet die Produktrückverfolgbarkeit
- Steril und pyrogenfrei
Verschlusstypen
- Schraubverschlüsse aus Phenol für Kulturen, bei denen ein Gasaustausch erforderlich ist
- Dichtungssteckverschlüsse für luftdicht verschlossene Kulturen
- Belüftungsverschlüsse zur Minderung einer Kontamination der Zellkulturen beim Gasaustausch
- Umrandung gegen Umfallen
- Eingeprägte Graduierung
- Mattierte Beschriftungsflächen auf beiden Seiten
- Stützstange an der Oberseite
- Der neu gestaltete Hals bei der Kolbengröße 75 cm2 erleichtert das Ausgießen von Medien, die Höhe von 1.4 in. (3.6 cm) gewährleistet eine niedrigere Stapelhöhe; der Belüftungsverschluss ist mit einem konzentrischen runden Stützraster im Costar™-Stil ausgestattet
Spezifikation
25,3 oz. | |
HDPE | |
Polystyrol | |
Chargennummern für einfache Rückführbarkeit | |
Rechteckig | |
Ja | |
Phenolharz | |
250 ml |
Schwarz | |
750 ml | |
Für eine optimale Zellanhaftung | |
Abgewinkelt | |
Gewebekulturbehandelt | |
Steril | |
175 cm2 |
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
26024006 | Qualitätsbescheinigung | 19/03/2025 | 431085 |
21624004 | Qualitätsbescheinigung | 09/11/2024 | 431085 |
11724002 | Qualitätsbescheinigung | 07/10/2024 | 431085 |
26423503 | Qualitätsbescheinigung | 15/05/2024 | 431085 |
18223502 | Qualitätsbescheinigung | 22/11/2023 | 431085 |