Learn More
Thermo Scientific™ Nunc™ Nunclon MiniTrays
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Erzielen Sie mit Nunc MiniTrays mit Nunclon Delta Surface ausgezeichnete Zellanhaftung und Wachstumsraten.
462.00 CHF - 466.00 CHF
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität Zertifizierte Nunclon-Oberfläche
Verschluss inklusive Ja
Bodenform Konisch
Kapazität (metrisch) 8 l
Kulturfläche 0,013 cm2
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Wellanzahl Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Wellanzahl Preis Menge & Verfügbarkeit  
10623581
BIOPHARMA
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
136528
72
466.00 CHF
150 Stück
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
10520072
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
163118
60
462.00 CHF
150 Stück
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Die Thermo Scientific Nunclon Oberfläche ermöglicht eine ausgezeichnete Zellhaftung und -proliferation.
Minitrays benötigen nur wenig Platz in Tiefkühllagergeräten und Inkubatoren. Nunc fertigt qualitativ hochwertige Laborartikel aus Kunststoff für Biotechnologie-, Pharmazeutik- und Forschungslabors sowie für die Produktion von Impfstoffen und Diagnostik-Kits.
Kulturfläche 0,013 cm2/Well.
  • Steriles Polystyrol
  • Erhältlich mit 60 oder 72 konischen Wells
  • 8 μl empfohlenes Arbeitsvolumen
  • Große erhabene alphanumerische Koordinaten
  • Deckel mit Kennzeichnung für richtige Ausrichtung
L × B: 84 x 59 mm 3,3 × 2,3in. (84 × 59 mm)
Deckel
Spezifikation
Spezifikation
Zertifizierte Nunclon-Oberfläche
Konisch
0,013 cm2
Rechteckig
Nunclon Delta
8 μl
150
84,1 mm
11,2 mm
Ja
8 l
Polystyrol
Steril
Mini-Tablett
Deckel
10
5,82 mm
Dokumentation
Product Certifications
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Nunc™ Nunclon MiniTrays