Learn More
Thermo Scientific™ Nunc™ Nunclon MiniTrays
BIOPHARMA
Erzielen Sie mit Nunc MiniTrays mit Nunclon Delta Surface ausgezeichnete Zellanhaftung und Wachstumsraten.
Marke:  Thermo Scientific™ 136528
424.51 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10623581
  • 466.00 CHF / 150 Stück
Lager vorrätig
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Die Thermo Scientific Nunclon Oberfläche ermöglicht eine ausgezeichnete Zellhaftung und -proliferation.
Minitrays benötigen nur wenig Platz in Tiefkühllagergeräten und Inkubatoren. Nunc fertigt qualitativ hochwertige Laborartikel aus Kunststoff für Biotechnologie-, Pharmazeutik- und Forschungslabors sowie für die Produktion von Impfstoffen und Diagnostik-Kits.
  • Aus sterilem Polystyrol
  • Erhältlich mit 60 oder 72 konischen Wells
  • Große erhabene alphanumerische Koordinaten
  • Deckel mit Schlüssel für korrekte Ausrichtung
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Zertifizierte Nunclon-Oberfläche
Konisch
0,013 cm2
Rechteckig
Nunclon Delta
8 μl
Deckel
10
5,82 mm
Ja
8 l
Polystyrol
Steril
Mini-Tablett
72
150
84,1 mm
11,2 mm
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Nunc™ Nunclon MiniTrays > 72 Wells
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.