Learn More
Thermo Scientific™ Nunc™ Kunststoffgestelle zur Lagerung von Mikrotiterplatten
Mit Nunc Kunststofflagergestellen gewährleisten Sie, dass Proben bequem in Mikrotiterplatten, Deep-Well-Platten und Kryobank-Gestellen gelagert und sicher transportiert werden können.
155.00 CHF - 632.00 CHF
Spezifikation
Produkttyp Gestell für Mikrotiterplatten
Farbe Grün
Material Polypropylen, Metall
Form Rechteckig
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Array Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Array Preis Menge & Verfügbarkeit  
10662301
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
344260
10 übereinander
155.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
10741234
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
344280
10 x 5
632.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
12736558
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
344380
5 x 5
523.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 17-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Mit Thermo Scientific™ Nunc™ Lagergestellen aus Kunststoff können Proben bequem und sicher in Mikrotiterplatten, Deep-Well-Platten und CryoBank-Gestellen gelagert und transportiert werden. Diese Gestelle eignen sich ideal für die Lagerung von Genombibliotheken, DNA- und RNA-Bibliotheken und die Lagerung von Verbindungen für das Hochdurchsatz-Screening.
  • Durch die horizontale Bauweise passt er in Inkubatoren sowie Tiefkühlschränke und -truhen.
  • Ein Verschlussclip hält die Platten sicher im Gestell.
  • Griffe oben und an den Seiten für einfachen Transport.
  • Sperrriegel zur Sicherung der Platten.
  • Die Gestelle sind bis -80°C tiefkühltauglich.
  • Die Gestelle eignen sich nicht für den Einsatz in flüssigem oder gasförmigem Stickstoff.
Garantie:
90 Tage
Spezifikation
Spezifikation
Gestell für Mikrotiterplatten
Grün
Polypropylen, Metall
Rechteckig
Dokumentation
Product Certifications
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke:
Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Nunc™ Kunststoffgestelle zur Lagerung von Mikrotiterplatten