Learn More
Thermo Scientific™ Nunc™ Kunststoffgestelle zur Lagerung von Mikrotiterplatten
Mit Nunc Kunststofflagergestellen gewährleisten Sie, dass Proben bequem in Mikrotiterplatten, Deep-Well-Platten und Kryobank-Gestellen gelagert und sicher transportiert werden können.
Marke: Thermo Scientific™ 344260
Beschreibung
Mit Thermo Scientific™ Nunc™ Lagergestellen aus Kunststoff können Proben bequem und sicher in Mikrotiterplatten, Deep-Well-Platten und CryoBank-Gestellen gelagert und transportiert werden. Diese Gestelle eignen sich ideal für die Lagerung von Genombibliotheken, DNA- und RNA-Bibliotheken und die Lagerung von Verbindungen für das Hochdurchsatz-Screening.
- Horizontales Design passt in Tiefkühlgeräte und -schränke und Inkubatoren
- Ein Verschlussclip hält die Platten sicher im Gestell
- Griffe oben und an den Seiten für einfachen Transport
- Sperrriegel zur Sicherung der Platten
- Griff für praktischen Transport
- Tiefkühlgerät bis zu -80 °C.
- Nicht für den Einsatz in flüssigem/gasförmigem Stickstoff
Spezifikation
Gestell für Mikrotiterplatten | |
Grün | |
Polypropylen, Metall | |
9,05 x 3,94 x 5,5 in. (23 x 10 x 14cm) | |
9,05 in. | |
3,94 in. | |
5,5 in. | |
2 cm |
10 übereinander | |
Kryobank-Racks, Mikrotiterplatten | |
Rechteckig | |
23 cm | |
10 cm | |
14 cm | |
0,75 in. |
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke:Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.