Learn More
Thermo Scientific™ Nunc™ Lab-Tek™ II Kammerdeckgläser
Zucht und Betrachtung von lebenden Zellen mit einem einzelnen Produkt. Dieses Deckglas hat optimale optische Eigenschaften für die hochauflösende Mikroskopie sowie für konfokale Bildanalysen.
Marke:  Thermo Scientific™ 155382
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10052071
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
Kultivieren, Untersuchen und Beobachten lebender Zellen auf einem einzelnen Gerät. Thermo Scientific™ Nunc™ Lab-Tek™ II gekammertes Deckglas mit einem Boden aus Borosilikatglas Nr. 1,5 bietet die idealen optischen Eigenschaften, die für die Mikroskopie mit hoher Vergrößerung und die konfokale Bildanalyse erforderlich sind. Erhältlich in 1-, 2-, 4- und 8-Well-Formaten. Die obere Kammerstruktur kann nicht vom Deckglas entfernt werden.
  • Die Kammer aus Polystyrol kann nicht entfernt werden und ist sicher auf einem extradünnen Borosilikat-Kammerdeckglas (Nr. 1.5) aufgebracht, das eine optimale hochauflösende Inversionsmikroskopie ermöglicht
  • Gasaustausch möglich bei minimierter Verdunstung dank Polysterol-Abdeckung
  • Für Kultivierung und Betrachtung lebender Zellen
  • Steril
Bestellinformationen:
Steriler Versand in stapelbaren Inkubationsschalen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
4
Polystyrol
Zellkultur
0.5 bis 1.0 ml
Durchsichtiger Polystyrol-Deckel mit Griffen an der Oberseite und Seite für aseptische Manipulationen
55 x 24 mm
Durchsichtig
1,7 cm2
4-Well Kammerdeckglas mit nicht herausnehmbaren Wells
Borosilikatglas 1.5
0,16 bis 0,19 mm
16
Steril
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Nunc™ Lab-Tek™ II Kammerdeckgläser > 4-Well; Arbeitsvolumen: 0,5 ml bis 1 ml
Nur für Forschungszwecke