Learn More
Thermo Scientific™ Nunc™ Lab-Tek™ Kammerdeckgläser
Führen Sie hochauflösende Mikroskopie und konfokale Bildanalysen mit den Thermo Scientific™ Nunc™ Lab-Tek™ Kammerdeckgläsern durch.
Marke: Thermo Scientific™ 155380
244.41 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Kultivieren, Färben und Beobachten lebender Zellen auf einem einzelnen Gerät. Das Thermo Scientific™ Nunc™ Lab-Tek™ gekammerte Deckglas mit einem Boden aus Borosilikatglas Nr. 1 bietet die optischen Eigenschaften, die für eine hohe Vergrößerung und die konfokale Bildanalyse erforderlich sind. Erhältlich in 1-, 2-, 4- und 8-Well-Formaten. Die obere Kammerstruktur kann nicht vom Deckglas entfernt werden.
- Kammerdeckgläser sind perfekt für die konfokale Bildanalyse geeignet
- Optimal für hochauflösende Inversmikroskopie
- Die Kammern aus Polystyrol könnnen nicht entfernt werden, da sie fest auf ein 1,0-Borosilikat-Kammerdeckglas aufgebracht sind
- Steril
Spezifikation
2 | |
Polystyrol | |
Zellkultur | |
1.2 bis 2.0 ml | |
Durchsichtiger Polystyrol-Deckel mit Griff an der Seite für aseptische Manipulationen | |
57 x 25 mm | |
Durchsichtig |
4.2 cm² | |
2-Well Kammerdeckglas mit nicht herausnehmbaren Wells | |
Borosilikat | |
0,13 bis 0,17 mm | |
16 | |
Steril |
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
1410075 | Konformitätsbescheinigung | 21/12/2024 | 155380 |
1271900 | Konformitätsbescheinigung | 11/12/2024 | 155380 |
1407817 | Konformitätsbescheinigung | 04/06/2024 | 155380 |
1402939 | Konformitätsbescheinigung | 28/04/2024 | 155380 |
1398625 | Konformitätsbescheinigung | 26/03/2024 | 155380 |
Nur für Forschungszwecke