Learn More
Thermo Scientific™ Nunc™ Lab-Tek™ Kammerdeckgläser
Führen Sie hochauflösende Mikroskopie und konfokale Bildanalysen mit den Thermo Scientific™ Nunc™ Lab-Tek™ Kammerdeckgläsern durch.
Marke: Thermo Scientific™ 155361
244.41 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Kultivieren, Färben und Beobachten lebender Zellen auf einem einzelnen Gerät. Das Thermo Scientific™ Nunc™ Lab-Tek™ gekammerte Deckglas mit einem Boden aus Borosilikatglas Nr. 1 bietet die optischen Eigenschaften, die für eine hohe Vergrößerung und die konfokale Bildanalyse erforderlich sind. Erhältlich in 1-, 2-, 4- und 8-Well-Formaten. Die obere Kammerstruktur kann nicht vom Deckglas entfernt werden.
- Kammerdeckgläser sind perfekt für die konfokale Bildanalyse geeignet
- Optimal für hochauflösende Inversmikroskopie
- Die Kammern aus Polystyrol könnnen nicht entfernt werden, da sie fest auf ein 1,0-Borosilikat-Kammerdeckglas aufgebracht sind
- Steril
Spezifikation
1 | |
Polystyrol | |
Zellkultur | |
2.5 bis 4.5 ml | |
Durchsichtiger Polystyrol-Deckel mit Griff an der Seite für aseptische Manipulationen | |
57 x 25 mm | |
Durchsichtig |
9.4 cm² | |
1-Well Kammerdeckglas mit nicht herausnehmbarem Well | |
Borosilikat | |
0,13 bis 0,17 mm | |
16 | |
Steril |
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
1402940 | Konformitätsbescheinigung | 02/05/2024 | 155361 |
1289425 | Konformitätsbescheinigung | 17/07/2020 | 155361 |
1269990 | Konformitätsbescheinigung | 04/12/2019 | 155361 |
1251175 | Konformitätsbescheinigung | 13/03/2019 | 155361 |
1234702 | Konformitätsbescheinigung | 01/08/2018 | 155361 |
Nur für Forschungszwecke