Learn More
Thermo Scientific™ Nunc™ Lab-Tek™ Kammerdeckgläser
Führen Sie hochauflösende Mikroskopie und konfokale Bildanalysen mit den Thermo Scientific™ Nunc™ Lab-Tek™ Kammerdeckgläsern durch.
Marke:  Thermo Scientific™ 155380
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11387714
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
Kultivieren, Färben und Beobachten lebender Zellen auf einem einzelnen Gerät. Das Thermo Scientific™ Nunc™ Lab-Tek™ gekammerte Deckglas mit einem Boden aus Borosilikatglas Nr. 1 bietet die optischen Eigenschaften, die für eine hohe Vergrößerung und die konfokale Bildanalyse erforderlich sind. Erhältlich in 1-, 2-, 4- und 8-Well-Formaten. Die obere Kammerstruktur kann nicht vom Deckglas entfernt werden.
  • Kammerdeckgläser sind perfekt für die konfokale Bildanalyse geeignet
  • Optimal für hochauflösende Inversmikroskopie
  • Die Kammern aus Polystyrol könnnen nicht entfernt werden, da sie fest auf ein 1,0-Borosilikat-Kammerdeckglas aufgebracht sind
  • Steril
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
2
Polystyrol
Zellkultur
1.2 bis 2.0 ml
Durchsichtiger Polystyrol-Deckel mit Griff an der Seite für aseptische Manipulationen
57 x 25 mm
Durchsichtig
4.2 cm²
2-Well Kammerdeckglas mit nicht herausnehmbaren Wells
Borosilikat
0,13 bis 0,17 mm
16
Steril
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer1410075 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum21/12/2024 Catalog Number155380
Chargennummer1271900 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum11/12/2024 Catalog Number155380
Chargennummer1407817 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum04/06/2024 Catalog Number155380
Chargennummer1402939 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum28/04/2024 Catalog Number155380
Chargennummer1398625 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum26/03/2024 Catalog Number155380
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Nunc™ Lab-Tek™ Kammerdeckgläser > #1 Borosilikat-Deckglas; 2-Well
Nur für Forschungszwecke