Learn More
Thermo Scientific™ Nunc™ Lab-Tek™ Chamber Slide System
Züchten Sie ädhärente Zellen sofort auf dem Mikroskopobjektträger mit der einzigartigen abnehmbaren Kammer des Thermo Scientific™ Nunc™ Lab-Tek™ Chamber Slide Systems.
Marke:  Thermo Scientific™ 177410
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11377764
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
Kultivieren, färben und untersuchen Sie Zellen direkt auf dem Thermo Scientific™ Nunc™ Lab-Tek™ Chamber Slide™, der aus einer Polystyrol-Medienkammer besteht, die an einem Mikroskopobjektträger befestigt ist. Die Oberfläche des Objektträgers ist speziell für die Kultur adhärenter Zellen behandelt. Wählen Sie entweder Objektträger aus speziell gewaschenem Kalknatronglas oder die für die Zellanlagerung optimierten Objektträger aus Permanox-Kunststoff. Die Medienkammer lässt sich ohne Hilfsmittel mühelos entfernen.
  • Vielzahl von Formaten und Anzahl von Wells für Ihre Anwendungsanforderungen
  • Erhältlich mit Permanox lösungsmittelbeständigem Kunststoffobjektträger für adhärente Zellkulturen
  • Schriftfeld für einfache Identifizierung von Proben
  • Sparen Sie Zeit und Reagenzien durch die Anzucht von Zellen direkt auf dem Objektträger
  • In Konfigurationen mit 1, 2, 4, 8 und 16 Wells; jeweils Abmessung von 25 × 75 mm
  • Silikondichtung in medizinischer Qualität kann für die Verwendung mit Deckgläsern entfernt werden
  • Kein Zelltransfer vor Visualisierung/Färbung erforderlich
  • Nützlich für Viren- und Mykoplasmentests, Chromosomenstudien, Toxizitätstests und Immunozytologie
  • Geeignet für Fluoreszenzmarker
  • Steril
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
1
Polystyrol
Nunclon Delta
2,5 bis 4,5 ml
16
Steril
9,4 cm2
1-Well-Kammerobjektträger mit herausnehmbarem Well
Permanox-Kunststoff
Durchsichtiger Polystyrol-Deckel mit Griff an der Seite für aseptische Handhabung
75 x 25 mm
Durchsichtig
Dokumentation
Schematics & Diagrams
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer1383820 Art des ZertifikatsVerarbeitungszertifikat Datum04/12/2024 Catalog Number177410
Chargennummer1383820 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum11/04/2023 Catalog Number177410
Chargennummer1236169 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum11/08/2018 Catalog Number177410
Chargennummer1150386 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum19/07/2017 Catalog Number177410
Chargennummer1067100-COC Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum17/04/2017 Catalog Number177410
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Nunc™ Lab-Tek™ Chamber Slide System > 1-Well
Nur für Forschungszwecke