Learn More
Thermo Scientific™ Nunc™ IVF Petrischalen
BIOPHARMA
Thermo Scientific™ Nunc™ IVF-Petrischalen sind zuverlässige Qualitätsschalen für die Durchführung von IVF-Verfahren.
Marke:  Thermo Scientific™ 150255
284.05 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24156" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10170753
  • 397.00 CHF / 500 Stück
Spotlight
Aktionscode 24156 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Beschreibung
Mit den hochwertigen und zuverlässigen Thermo Scientific™ Nunc™ IVF Petrischalen gelingen IVF-Anwendungen gemäß den strengen Anforderungen der Tests, Zertifizierungen und Validierungen für IVF.
Innovative Qualitätsmerkmale für optimale Ergebnisse:
  • Belüfteter Deckel gewährleistet Gasaustausch
  • Verschiedene Größen für verschiedene Anwendungen: 35 mm, 60 mm und 90 mm
  • Konformitätszertifikate für jede Charge vorhanden
Nach strengen Kriterien für IVF geprüft, zertifiziert und validiert:
  • CE-Kennzeichnung, FDA-Freigabe und MEA-getestet
  • Herstellung gemäß ISO 13485 mit vollständiger Rückverfolgbarkeit jeder Charge
  • Steril (SAL 10-6)
  • Pyrogenfrei (LAL-Test)
  • USP Klasse VI-Test
  • Ergebnisse von Freigabetests (MEA)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
CE-Kennzeichnung, FDA-zugelassen und MEA-getestet
8,8 cm2
Steril
500
11 mm
IVF-Petrischale, 35 mm, Deckel mit Belüftungsöffnungen
Polystyrol gemäß USP Klasse VI
Unbehandelt
10
35 mm
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer185375 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/06/2025 Catalog Number150255
Chargennummer184962 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum09/05/2025 Catalog Number150255
Chargennummer185608 Art des ZertifikatsBestrahlungszertifikat Datum11/06/2025 Catalog Number150255
Chargennummer185375 Art des ZertifikatsBestrahlungszertifikat Datum13/05/2025 Catalog Number150255
Chargennummer184962 Art des ZertifikatsBestrahlungszertifikat Datum09/05/2025 Catalog Number150255
Aktionen
Aktionen
  • Mehrere Hersteller
    Entdecken Sie zahlreiche Rabatte in verschiedenen Produktbereichen, einschließlich Chemikalien, allgemeiner Laborbedarf, Life Science, Geräte und Ausstattung, Verbrauchsmaterialien und Sicherheit.
    Aktionscode: 24156
    Gültig bis zum2025-06-30
    Tage
    15
    Stunden
    17
    Minuten
    35
    Sekunden
    40
    Top-Angebot
    *Rabatt gilt für Bestellungen, die bei Fisher Scientific zwischen dem 01.05.2025 und dem 30.06.2025 eingehen und bei denen der Promotion-Code sowie die entsprechende(n) Artikelnummer(n) aus der Promotion angegeben sind. Der Rabatt wird auf den Listenpreis gewährt, der zum Zeitpunkt des Empfangs der Bestellung gültig ist. Promotions können nicht mit anderen Rabatten oder Verkaufsaktionen kombiniert werden. Das Angebot gilt nicht, falls es durch Gesetze und Verordnungen auf Bundes-, Landes-, Regions- oder lokaler Ebene oder behördliche / institutionelle Vorschriften verboten, lizenziert oder eingeschränkt ist. Es kann sein, dass weitere Einschränkungen gelten.
    Geschäftsbedingungen Siehe Details der Promotion
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Nunc™ IVF Petrischalen > Unbehandelt; 35 x 10 mm-Petrischale
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.