Learn More
Thermo Scientific™ Nunc™ Impfösen und Nadeln zum Einmalgebrauch
Diese einfach unterscheidbaren Impfösen und Nadeln zum Einmalgebrauch sind farbcodiert und werden aus ungiftigem (USP Klasse VI) Polystyrol präzisionsgeformt.
Marke: Thermo Scientific™ 254437
343.19 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24156" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Einfach zu unterscheidende, farbcodierte Thermo Scientific™ Nunc™ Impfösen und Nadeln zum Einmalgebrauch werden präzise aus ungiftigem (USP-Klasse VI) Polystyrol geformt, das für eine glatte Oberfläche der Impfösen sorgt. Die Thermo Scientific Nunc Produkte bestehen aus hochwertigen Kunststoffen und eignen sich für Biotechnologie-, Pharma- und Forschungslabore sowie für die Herstellung von Impfstoffen und Diagnose-Kits.
Eigenschaften:
- Gammasterilisiert—keine Notwendigkeit für Flammensterilisation
- Hydrophile Behandlung während des Herstellungsprozesses
- Flüssigkeitsanhaftende Eigenschaften verhindern ungewollt abfallende Tröpfchen
- Schlaufen in Größen von 10 und 1 μl erhältlich
- Erfüllen semiquantitative Standards zum Umgang mit Proben
- Kalibrierdokumente für jede Charge auf Anfrage
Spezifikation
Ja | |
Polystyrol | |
Blau | |
600 Schachtel |
10 μl | |
Steril | |
Schleife; 10 Mikroliter; blau; 600/Karton |
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
184037 | Bestrahlungszertifikat | 09/01/2025 | 254437 |
184037 | Konformitätsbescheinigung | 03/01/2025 | 254437 |
174893 | Konformitätsbescheinigung | 03/12/2024 | 254437 |
170762 | Konformitätsbescheinigung | 03/12/2024 | 254437 |
182714 | Konformitätsbescheinigung | 03/12/2024 | 254437 |
Aktionen
-
Mehrere Hersteller
Spotlight
Entdecken Sie zahlreiche Rabatte in verschiedenen Produktbereichen, einschließlich Chemikalien, allgemeiner Laborbedarf, Life Science, Geräte und Ausstattung, Verbrauchsmaterialien und Sicherheit.Aktionscode: 24156Gültig bis zum: 2025-06-30
Tage
25Stunden
17Minuten
17Sekunden
28
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke:
Jegliche Einschränkungen für den Käufer, das/die Produkt/e nur zu internen Forschungszwecken zu verwenden, gelten nicht für Produkte auf mit dieser Aussage verbundenen Webseiten.