Learn More
Thermo Scientific™ Nunc™ Cryobank und Bank-It Röhrchen-Verschlusskappen
GREENER_CHOICE
Thermo Scientific Nunc farbige Ersatz-Verschlusskappen für Nunc Cryobank und Bank-It Röhrchen—für manuelle oder automatisierte Handhabung.
Marke:  Thermo Scientific™ 374021
247.55 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10772794
  • 262.00 CHF / 960 Stück
Verfügbar ab: 09-07-2025
Beschreibung
Thermo Scientific Nunc farbige Ersatz-Verschlusskappen für Nunc Cryobank und Bank-It Röhrchen—für manuelle oder automatisierte Handhabung.
Thermo Scientific Nunc Cryobank Röhrchen bieten dem Kunden mit ihrem 2D Code ein erstklassiges Verwaltungssystem ihrer Kryoröhrchen und zudem die höchste Aufbewahrungsdichte am Markt sowie die Möglichkeit, das Verschließen und Öffnen der Röhrchen zu automatisieren. Die Röhrchen rasten im Gestell ein und ermöglichen so die Handhabung ohne die Gefahr, versehentlich ein Röhrchen fallen zu lassen.
  • Gestapelte Kappen für den automatisierten oder manuellen Austausch gebrauchter Kappen
  • In 96-Mikrotiterplatten-Muster für eine einfache kontaminationsfreie Aufnahme
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Blau
Unsteril
2D Barcode
Blau (Deckel)
96
Für 0,5 ml und 1,0 ml Kryobank und der Bank -it Röhrchen
Polypropylen
Verschluss
Kryobank, Bank-It
10 Racks mit 96 Röhrchen/Karton
960
Nunc™
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
1 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer60223409 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum03/12/2024 Catalog Number374021
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Nunc™ Cryobank und Bank-It Röhrchen-Verschlusskappen > Nunc Cryobank Kappen für 0,5 ml und 1,0 ml Cryobank und Bank-it Röhrchen, blau, 10 Racks oder 96 St./Karton
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke:
Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.