Learn More
Thermo Scientific™ Nunc™ Cryobank und Bank-It Röhrchen-Verschlusskappen
Thermo Scientific Nunc farbige Ersatz-Verschlusskappen für Nunc Cryobank und Bank-It Röhrchen—für manuelle oder automatisierte Handhabung.
237.00 CHF - 276.00 CHF
Spezifikation
Material | Polypropylen |
---|---|
Typ | Verschluss |
Codierung | 2D Barcode |
Fläschchentyp | Kryobank, Bank-It |
Verpackung | 10 Racks mit 96 Röhrchen/Karton |
Produktcode | Marke | Verschlussfarbe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Verschlussfarbe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
10309073
![]() |
Thermo Scientific™
374017 |
Naturfarben |
237.00 CHF
960 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
10513724
![]() |
Thermo Scientific™
374018 |
Grün |
275.00 CHF
960 Stück |
Verfügbar ab: 03-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
10135433
![]() |
Thermo Scientific™
374019 |
Rot |
276.00 CHF
960 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
10772794
![]() |
Thermo Scientific™
374021 |
Blau |
267.00 CHF
960 Stück |
Verfügbar ab: 03-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
Thermo Scientific Nunc farbige Ersatz-Verschlusskappen für Nunc Cryobank und Bank-It Röhrchen—für manuelle oder automatisierte Handhabung.
Thermo Scientific Nunc Cryobank Röhrchen bieten dem Kunden mit ihrem 2D Code ein erstklassiges Verwaltungssystem ihrer Kryoröhrchen und zudem die höchste Aufbewahrungsdichte am Markt sowie die Möglichkeit, das Verschließen und Öffnen der Röhrchen zu automatisieren. Die Röhrchen rasten im Gestell ein und ermöglichen so die Handhabung ohne die Gefahr, versehentlich ein Röhrchen fallen zu lassen.
- Gestapelte Kappen für den automatisierten oder manuellen Austausch gebrauchter Kappen
- In 96-Mikrotiterplatten-Muster für eine einfache kontaminationsfreie Aufnahme
Spezifikation
Polypropylen | |
2D Barcode | |
10 Racks mit 96 Röhrchen/Karton | |
960 | |
Nunc™ |
Verschluss | |
Kryobank, Bank-It | |
96 | |
Für 0,5 ml und 1,0 ml Kryobank und der Bank -it Röhrchen |
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke:
Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.