Learn More
Thermo Scientific™ Nunc™ Cryobank Fläschchensysteme mit Kodierung
Erheben Sie die Kryolagerung auf die nächste Stufe. Dieses Fläschchensystem umfasst Gefäße mit 2D-Barcodes und Gestelle im standardmäßigen Mikrotiterplattenformat für die Verwendung auf dem Labortisch oder für automatisierte Applikationen.
Marke: Thermo Scientific™ 374110
1145.51 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Die nächste Generation der Kryolagerung mit größerer Lagerkapazität als Standard-Kryoboxen. Thermo Scientific™ Nunc™ CryoBank Fläschchensysteme mit Codierung haben mit Laser eingravierte D-Barcodes und Gestelle in standardmäßigen Mikrotiterplattenformaten. Sie eignen sich bestens für unsere 2D-Barcode-Lesegeräte, sowie alle Geräte für das Öffnen/Verschließen und Etikettieren von Röhren. Die Cryobank Röhren können sowohl für die manuelle als auch automatisierte Lagerung von biologischen Proben bei Temperaturen bis hinunter zur Gasphase von Flüssigstickstoff verwendet werden. Cryobank Produkte erfüllen die führenden Zertifizierungsanforderungen und sind für Volumen von 0,5 bis 5 l verfügbar.
Sichere Rückverfolgbarkeit
- Über den permanenten 2D-Barcode am Röhrenboden kann das gesamte Gestell auf einmal gescannt, decodiert und die Daten den Röhren zugeordnet werden, ohne dass sie aus dem Gestell herausgenommen werden müssen
- Dank der haltbaren, einteiligen Konstruktion kann es nicht zum Ablösen von Etiketten während der Kryolagerung kommen, d. h. die Kennzeichnung von wertvollen Proben bleibt erhalten
- Eine Reihe von 2D-Lesegeräten zum Dekodieren einzelner Röhrchen oder kompletter Racks für Mikrotiterplatten; die Lesegeräte ermöglichen eine flexible Ausgabe zur Speicherung von Daten in verschiedenen Datenbankformaten
Unübertroffenes Lagerungsformat
- Cryobank Röhren gibt es in platzsparenden Gestellen im Mikrotiterplattenformat oder sie können in herkömmlichen CryoBoxes gelagert werden, je nach bevorzugter Lagermethode
- Das Mikrotiterplattenformat ist zudem ideal für manuelle Mehrkanalpipetten und automatisierte Liquid Handling Plattformen, die Sie bereits verwenden
- Das einzigartige Design zur Einhandbedienung ermöglicht den Einsatz von automatisierten Geräten zum Öffnen/Verschließen einzelner Röhren, acht Röhren oder ganzer Gestelle bei Anwendungen mit hohem Durchsatz
- Polypropylen-Verschlüsse mit TPE-Dichtung sorgen für eine optimale Dichtung bei der Hoch- oder Niedrigtemperaturlagerung
- Dank einer Oberfläche mit geringen Proteinbindungseigenschaften können selbst niedrig konzentrierte Proben vollständig wiedergewonnen werden.
Zertifiziert für alle Ansprüche von Lageranwendungen
- CE-zertifiziert und IATA-konform für die diagnostische Verwendung und Transport
- Zertifiziert frei von DNAse-/RNAse (0,5/1,0 ml), nicht pyrogen (LAL-Test), nicht toxisch (Test nach USP-Klasse VI)
- Steril nach SAL 10-6 für die Lagerung kritischer Proben
Strengste Qualitätskontrolle
- Jeder 2D-Barcode wird auf Lesbarkeit geprüft, eingescannt und mit einer kompletten Datenbank aller bisher eingelesenen 2D-Barcodes abgeglichen, damit im gesamten Cryobank Röhrensortiment keine Duplikate auftreten
- Für eine zuverlässige Probenintegrität werden die Röhren während des Herstellungsprozesses auf Auslaufsicherheit getestet
Spezifikation
Grün | |
Polypropylen (Kappe) | |
kryogen | |
Kryobank | |
Schwarzes niedriges Gestell, 96/960 | |
960 |
1 ml | |
Steril | |
2D Barcode | |
Grün (Verschluss) | |
96 | |
Nunc™ |
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Eingeschränkte Garantiezeit:
Gemäß allen Garantieanforderungen und Ausnahmen wie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschrieben, verfügt dieses Produkt über eine Garantie für den Zeitraum von neunzig (90) Tagen nach dem Versand.
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke:
Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.