Learn More
Thermo Scientific™ Treponema Pallidum Hämagglutinationstestkit (TPHA)
Mit diesem Hämagglutinationstest für Treponema Pallidum können Sie Syphilis serologisch diagnostizieren.
Marke:  Thermo Scientific™ DR0530M
Artikelnummer. 13245639
Beschreibung
Beschreibung
Serologisch eine Syphilis mit dem Thermo Scientific™ Oxoid™ Treponema Pallidum Hämaglutinationstest (TPHA) diagnostizieren. Der Hämagglutinationstest verwendet spezifische Antigene zum Nachweis von Antikörpern gegen Treponema Pallidum bei der Diagnose von Syphilis.
Syphilis ist eine sexuell übertragene Krankheit. Der verursachende Organismus ist Treponema Pallidum, eine Spirochäte, die nicht auf Kulturmedien oder in Gewebekulturen kultiviert werden kann. Die Diagnose einer Infektion erfolgt normalerweise durch den Nachweis eines spezifischen Antikörpers für  Treponema Pallidum im Blut oder in der Rückenmarksflüssigkeit des Patienten.
Das TPHA-Testkit ist ein empfindlicher passiver Hämagglutinationstest, der speziell zum Nachweis von Antikörpern gegen Treponema Pallidum entwickelt wurde.
  • Schnelle Ergebnisse: Innerhalb von etwa 30 Minuten nach Erhalt der Probe oder Kultur
  • Einfach: Gebrauchsfertige Reagenzien
  • Leicht auslesbare Ergebnisse
  • Ausgezeichnete Empfindlichkeit: die im Test verwendeten hochwertigen spezifischen Antigene bieten eine ausgezeichnete Empfindlichkeit.
Gebräunte Geflügel-Erythrozyten werden mit spezifischem Antigen beschichtet und in einem Verdünnungsmittel suspendiert 1,2,3. Wenn verdünnte positive Proben mit der Testsuspension gemischt werden, verursacht der Antikörper beim sensibilisierenden Antigen eine Agglutination der Zellen. Die Zellen bilden ein charakteristisches Muster am Boden eines Mikrotiterplatten-Wells. Wenn kein Antikörper reagiert, bilden die Zellen einen kompakten Knopf im Well. Als Kontrollzellen werden unbeschichtete gebräunte Geflügel-Erythrozyten verwendet.
Nicht alle Produkte sind in allen Ländern erhältlich. Weitere Informationen auf Anfrage.
Remel™ und Oxoid™-Produkte sind jetzt Teil der Marke Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
2 °C bis 8 °C
Treponema Pallidum Haemagglutinationstestkit (TPHA)
Treponema Pallidum Hämagglutinationstestkit (TPHA)
200 Tests
Positiv
Antikörper von Treponema Pallidum
Testzellsuspension, Kontrollzellsuspension, Verdünnungspuffer, positives Kontrollserum, negatives Kontrollserum
Dokumentation
Instructions
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Treponema Pallidum Hämagglutinationstestkit (TPHA) >