Learn More
Thermo Scientific™ Nunc™ Zellschaber
Sterile, nicht-pyrogenische Thermo Scientific™ Nunc™ Zellschaber eignen sich für verschiedene Anwendungen und zeichnen sich durch die einstellbare Klinge aus.
1550.00 CHF - 1625.00 CHF
Spezifikation
Breite (angloamerikanisch) Sägeblatt | 0,6889 in. |
---|---|
Breite (metrisch) Sägeblatt | 17,5mm |
Anzahl pro Packung | 1/Pk. |
Anzahl pro Karton | 250/Cs. |
Produkttyp | Zellschaber |
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) Griff | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) Griff | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
11347774
|
Thermo Scientific™
179693 |
23cm |
1625.00 CHF
250 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11357774
|
Thermo Scientific™
179707 |
32cm |
1550.00 CHF
250 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
Der sterile, nicht-pyrogenische Thermo Scientific™ Nunc™ Zellschaber mit einstellbarer Klinge ermöglicht eine bequeme mechanische Ernte der adhärenten Zellen aus Kulturgefäßen. Erhältlich in 2 Längen für eine breite Palette an Kulturgefäßen.
Merkmale:- Flexible Polystyrol-Griffe
- Sterilisiert und einzeln verpackt
Bestellinformationen:
- 179707: zur Verwendung mit 75 bis 175 cm2-Kolben
- 179693: zur Verwendung mit 25 bis 80cm2-Kolben
Spezifikation
0,6889 in. | |
1/Pk. | |
Zellschaber | |
Polystyrol (Griff) |
17,5mm | |
250/Cs. | |
Steril |
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.