Learn More
Thermo Scientific™ Nunc™ Cell Factory™ Aktiv begasbare Systeme
Schaffen Sie ein ideales Umfeld für die Züchtung von Sauerstoff verbrauchenden und pH-sensitiven Zellen mit einer kontrollierten, kontaminationsfreien Atmosphäre in jedem Wannenstapel.
1395.00 CHF - 1805.00 CHF
Spezifikation
Beschreibung | Zellfabrik mit aktiver Begasung |
---|---|
Sterilität | Steril |
Produktcode | Marke | Kulturfläche | Tablettebenen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kulturfläche | Tablettebenen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
10347382
|
Thermo Scientific™
173239 |
2528 cm2 | 4 | N/A | N/A | N/A | |||||
10616243
|
Thermo Scientific™
173238 |
6320 cm2 | 10 | N/A | N/A | N/A | |||||
10674163
|
Thermo Scientific™
173240 |
25280 cm2 | 40 | N/A | N/A | N/A | |||||
Beschreibung
Schaffen Sie mit den Thermo Scientific™ Nunc™ Cell Factory™ aktiv begasbaren Systemen das ideale Umfeld für die Züchtung von Sauerstoff verbrauchenden und pH-sensitiven Zellen. Das Flow-System sichert eine kontrollierte, kontaminationsfreie Atmosphäre in jedem Wannenstapel, indem eine benutzerspezifische Gasmischung gleichmäßig verteilt wird. Lieferbar als Modell mit 4, 10 und 40 Tabletts
- Höhere Ausbeuten durch kontrollierte Zellkulturbedingungen, die in jeder Ebene gleich sind
- Optimierung der Produktionskapazität ohne Wechsel der Zellkulturplattform
- Entwicklung von Lösungen im Industriemaßstab mit einem Cell Factory™ Inkubator mit aktiver Begasung
Spezifikation
Zellfabrik mit aktiver Begasung | |
Steril |