Learn More
Thermo Scientific™ Nunc™ Zellkultur-Multischalen, behandelt
BIOPHARMA
Reduzieren Sie das Kontaminationsrisiko mit diesen Multischalen, die über einen erhöhten Wellrand und eine spezielle Oberflächenbehandlung verfügen.
Marke:  Thermo Scientific™ 150687
221.25 CHF gültig bis 2025-03-28
Benutzen Sie den Promotions-Code "24107" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
199.42 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24108" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10644901
  • 320.00 CHF / 75 Stück
Erhalten Sie 3 für 2
Aktionscode 24112 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Benachrichtigungen:
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 24112
Beschreibung
Beschreibung
Erzielen Sie mit den Thermo Scientific™ Nunc™ zellkulturbehandelten Multiwellplatten mit Nunclon™ Delta Oberflächenbehandlung eine maximale Adhäsion für eine breite Auswahl von Zelltypen. Das offene Format mit dem erhöhten Well-Rand ermöglicht eine bequeme und sichere Manipulation der Zellen.
Nunclon Delta Oberflächenbehandlung gewährleistet optimale Leistung für Zelladhäsion.
  • Wells mit flachem Boden und stapelbar
  • Geringes Risiko einer Kreuzkontamination durch erhöhte Ränder um die Wells
  • Gammasterilisiert und zertifiziert pyrogenfrei
  • Ausgezeichnete optische Qualität
  • Alphanumerische Codes zur Wellidentifizierung
Runde Wells
  • Belüftete Deckel zum Gasaustausch
  • Vertiefte Bereiche um die Wells herum fungieren als Wasserspeicher und minimieren Verdunstungen aus den Wells
  • Deckel mit abgeschnittenen Ecken für einfache Ausrichtung
Rechteckige Wells
  • Große Kulturfläche
  • Standarddeckgläser einlegbar: 24 x 60 mm für 4-Well Platten und 22 x 22 mm for 8-Well Platten
Bestellinformationen:
24-Well-Platten sind 17 mm tief; 4-Well-Platte ist 10 mm tief
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Mit Rückverfolgbarkeits- und Qualitätszertifikat (ein Zertifikat pro Packung).
Zellkultur-Schale
0,5 ml (Well)
0,5 ml
Nunclon Delta
75
127,4 mm
18,9 mm
1,1 cm²
Polystyrol
48
Steril
Flacher Boden (F-Well)
1
85,4 mm
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer184965 Art des ZertifikatsBestrahlungszertifikat Datum09/05/2025 Catalog Number150687
Chargennummer184892 Art des ZertifikatsBestrahlungszertifikat Datum09/05/2025 Catalog Number150687
Chargennummer184503 Art des ZertifikatsBestrahlungszertifikat Datum15/02/2025 Catalog Number150687
Chargennummer184965 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum20/03/2025 Catalog Number150687
Chargennummer184892 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum13/03/2025 Catalog Number150687
Aktionen
Aktionen
  • Mehrere Hersteller
    Entdecken Sie zahlreiche Rabatte in verschiedenen Produktbereichen, einschließlich Chemikalien, allgemeiner Laborbedarf, Life Science, Geräte und Ausstattung, Verbrauchsmaterialien und Sicherheit.
    Aktionscode: 24156
    Gültig bis zum2025-06-30
    Top-Angebot
    *Rabatt gilt für Bestellungen, die bei Fisher Scientific zwischen dem 01.05.2025 und dem 30.06.2025 eingehen und bei denen der Promotion-Code sowie die entsprechende(n) Artikelnummer(n) aus der Promotion angegeben sind. Der Rabatt wird auf den Listenpreis gewährt, der zum Zeitpunkt des Empfangs der Bestellung gültig ist. Promotions können nicht mit anderen Rabatten oder Verkaufsaktionen kombiniert werden. Das Angebot gilt nicht, falls es durch Gesetze und Verordnungen auf Bundes-, Landes-, Regions- oder lokaler Ebene oder behördliche / institutionelle Vorschriften verboten, lizenziert oder eingeschränkt ist. Es kann sein, dass weitere Einschränkungen gelten.
    Geschäftsbedingungen Siehe Details der Promotion
  • Mehrere Hersteller
    Exklusive Ersparnis, zeitlich begrenztes Angebot.
    Aktionscode: 24112
    Gültig bis zum2025-06-26
    Neues Angebot
    Jetzt sparen
  • Invitrogen , ABI Applied Biosystems , Thermo Scientific , Affymetrix eBioscience
    Exklusive Einsparungen für den Erfolg Ihrer Forschung.
    Aktionscode: 24108
    Gültig bis zum2025-06-27
    Neues Angebot
    Jetzt sparen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Nunc™ Zellkultur-Multischalen, behandelt > 48 runde Wells, Kultivierungsfläche 1,1cm2/Well, 75/Karton, einzeln verpackt
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.