Learn More
Thermo Scientific™ Nunc™ Kryoröhrchen für Biobanking und Zellkulturen
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Speichern Sie Proben von der allgemeinen Kühllagerung bis zur Lagerung in der Gasphase über flüssigem Stickstoff mit Thermo Scientific™ Nunc™ Kryoröhrchen für Biobanken und Zellkulturen.
Marke:  Thermo Scientific™ 377267
1008.08 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24225" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11341675
  • 1750.00 CHF / 1800 Stück
Erhalten Sie 3 für 2
Aktionscode 24112 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Benachrichtigungen:
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 24112
Beschreibung
Beschreibung
Thermo Scientific™ Nunc Kryoröhrchen und Zubehör sind kombinierbar und stellen die beste Lösung für die zuverlässige Lagerung Ihrer Proben dar.
  • Nicht zytotoxische und nicht mutagene Rohstoffe sowie pyrogenfreie IVD-kompatible Röhrchen für zusätzliche Probensicherheit
  • Erhältlich mit Innen- oder Außengewinde
  • Höchstmögliche Sterilitätsgarantie bei einem SAL-Wert von 10-6
  • Geeignet für allgemeine Kühllagerungen (+4 °C) bis zur Lagerung in der Gasphase von flüssigem Stickstoff
  • Nicht sterile Röhrchen mit separaten Verschlüssen sind für weniger anspruchsvolle Anwendungen in Großpackungen erhältlich.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
12.5 mm
Mit Schriftfeld
1.8 ml
Polypropylen
1.929 Zoll
1800
Ja
Nunc™
Ja
Polypropylen
Ja
Ja
Röhrchen für Kryolagerung
0.492 in.
Rund
intern
49 mm
Freistehend
Ja
Steril
1800/Packung
0,0608 oz.
Schraubverschluss
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer184944 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum09/05/2025 Catalog Number377267
Chargennummer185550 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum09/05/2025 Catalog Number377267
Chargennummer1428303 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum09/05/2025 Catalog Number377267
Chargennummer1419279 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum28/04/2025 Catalog Number377267
Chargennummer1427511 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum26/04/2025 Catalog Number377267
Zubehör anzeigen
Aktionen
Aktionen
  • Mehrere Hersteller
    Entdecken Sie exklusive monatliche Angebote für unentbehrliche Verbrauchsmaterialien und sparen Sie unschlagbar.
    Aktionscode: 24225
    Gültig bis zum2025-06-30
    Tage
    20
    Stunden
    18
    Minuten
    7
    Sekunden
    29
  • Mehrere Hersteller
    Exklusive Ersparnis, zeitlich begrenztes Angebot.
    Aktionscode: 24112
    Gültig bis zum2025-06-26
    Tage
    16
    Stunden
    18
    Minuten
    7
    Sekunden
    29
    Neues Angebot
    Jetzt sparen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Nunc™ Kryoröhrchen für Biobanking und Zellkulturen > Nunc-CryoTube-Fläschchen, 1,8 ml, Außengewinde, runder Boden, PP-Röhrchen mit Beschriftungsbereich, Schraubverschluss, freistehender Sternfuß
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.