Learn More
Fisherbrand™ Röhrchen für die Kryo-Lagerung mit Innen- und Außengewinde
Auswahl zwischen Fläschchen mit Außengewinde und HDPE-Verschlüssen für aseptische Verfahren, oder Fläschchen mit Innengewinde und PP-Verschlüssen mit Silikondichtung zum sicheren Versiegeln.
Marke: Fisherbrand™ 377233
133.66 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Benachrichtigungen:
Kryoröhrchen sind nur für die Dampfphase von flüssigem Stickstoff geeignet und dürfen nicht zur Lagerung in der flüssigen Phase von flüssigem Stickstoff verwendet werden. Ein Eintauchen der Röhrchen in der flüssigen Phase könnte zu einem Eindringen des flüssigen Gases in das Gefäß führen, was wiederum eine schnelle Verdampfung der Flüssigkeit beim Entnehmen und eine starke Explosion oder ein Austreten aus dem Röhrchen/Verschlussbereich zur Folge haben könnte.
Zur Verhinderung einer Explosion von Kryoröhrchen dürfen die Aufbewahrungsbehälter mit flüssigem Stickstoff niemals überfüllt werden. Die Röhrchen müssen vor dem Einsatz immer auf sichtbare Schäden um den Verschlussrand überprüft werden. Beim Entnehmen von Röhrchen aus der Kryolagerung immer eine Vollmaske, dicke Sicherheitshandschuhe sowie Laborschutzkleidung tragen. Die Röhrchen immer in einer biologischen Sicherheitswerkbank langsam aufwärmen lassen. Kryofläschchen dürfen niemals wiederverwendet werden.
Beschreibung
Sie haben die Wahl zwischen Fläschchen mit Außengewinde und HDPE-Verschlüssen für aseptische Verfahren oder Fläschchen mit Innengewinde und Polypropylenverschlüssen mit Silikondichtung für eine sichere Abdichtung
- Steril; nicht autoklavierbar
- Nicht zytotoxisch, pyrogenfrei
- Mit großer weißer Beschriftungsfläche
- Graduierung in 0.5 ml-Schritten
- Geeignet für den Einsatz mit Fisherbrand Farbcodierern zur Erleichterung der Probenbestimmung
Mit Außengewinde
- Mit konischem Boden
- Aus Polyethylen hoher Dichte
- Selbststehend
- Mit Silikondichtung
- Aus Polypropylen
- Mit konischem oder rundem Boden und sternförmigem Sockel
Die Fläschchen sind nur für Forschungszwecke vorgesehen, nicht für In-vitro-Diagnosen oder Parenteralia.
Geeignet zur Aufbewahrung biologischer Stoffe in mechanischen Tiefkühlgeräten oder in der Dampfphase von flüssigem Stickstoff
Certifications
CE-Kennzeichnung
Spezifikation
0.49 Zoll | |
12.5 mm | |
No | |
1.2 ml | |
1,65 in. | |
100/Pckg. | |
Intern | |
Polypropylen | |
Schraubverschluss | |
100 Packungen, 10 Kartons | |
Kryoröhrchen | |
Ja |
Weiß | |
Polypropylen | |
Steril | |
Für die Lagerung von biologischen Materialien in mechanischen Tiefkühlern oder der Gasphase von Flüssigstickstoff | |
10 | |
Konisch | |
1,2 mL | |
Nicht autoklavierbar | |
42 mm | |
Nicht-zytotoxisch, nicht-pyrogenisch | |
Nein | |
Mechanische Tiefkühlgeräte oder LN-Deware |
Aktionen
-
Mehrere Hersteller
Spotlight
Entdecken Sie zahlreiche Rabatte in verschiedenen Produktbereichen, einschließlich Chemikalien, allgemeiner Laborbedarf, Life Science, Geräte und Ausstattung, Verbrauchsmaterialien und Sicherheit.Aktionscode: 24156Gültig bis zum: 2025-06-30