Learn More
Thermo Scientific™ Nunc™ Kryoröhrchen für Biobanking und Zellkulturen
BIOPHARMA
Speichern Sie Proben von der allgemeinen Kühllagerung bis zur Lagerung in der Gasphase über flüssigem Stickstoff mit Thermo Scientific™ Nunc™ Kryoröhrchen für Biobanken und Zellkulturen.
Marke:  Thermo Scientific™ 366656
310.13 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24225" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10529881
  • 508.00 CHF / 500 Stück
Sichern Sie Ihren Fortschritt
Aktionscode 24108 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Beschreibung
Thermo Scientific™ Nunc Kryoröhrchen und Zubehör sind kombinierbar und stellen die beste Lösung für die zuverlässige Lagerung Ihrer Proben dar.
  • Nicht zytotoxische und nicht mutagene Rohstoffe sowie pyrogenfreie IVD-kompatible Röhrchen für zusätzliche Probensicherheit
  • Erhältlich mit Innen- oder Außengewinde
  • Höchstmögliche Sterilitätsgarantie bei einem SAL-Wert von 10-6
  • Geeignet für allgemeine Kühllagerungen (+4 °C) bis zur Lagerung in der Gasphase von flüssigem Stickstoff
  • Nicht sterile Röhrchen mit separaten Verschlüssen sind für weniger anspruchsvolle Anwendungen in Großpackungen erhältlich.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
12.5 mm
Mit Schriftfeld
1 ml
Polypropylen
1.654 Zoll
500
Ja
Nunc™
Nein
Polypropylen
Ja
Ja
Röhrchen für Kryolagerung
0.492 in.
Konisch
intern
42 mm
Freistehend
Ja
Steril
500/Packung
0,0338 oz.
Schraubverschluss
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer185794 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum09/05/2025 Catalog Number366656
Chargennummer185428 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum09/05/2025 Catalog Number366656
Chargennummer182869 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum13/03/2025 Catalog Number366656
Chargennummer185221 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum01/03/2025 Catalog Number366656
Chargennummer168482 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum03/12/2024 Catalog Number366656
Zubehör anzeigen
Aktionen
Aktionen
  • Invitrogen , ABI Applied Biosystems , Thermo Scientific , Affymetrix eBioscience
    Exklusive Einsparungen für den Erfolg Ihrer Forschung.
    Aktionscode: 24108
    Gültig bis zum2025-06-27
    Tage
    17
    Stunden
    14
    Minuten
    54
    Sekunden
    0
    Neues Angebot
    Jetzt sparen
  • Mehrere Hersteller
    Entdecken Sie exklusive monatliche Angebote für unentbehrliche Verbrauchsmaterialien und sparen Sie unschlagbar.
    Aktionscode: 24225
    Gültig bis zum2025-06-30
    Tage
    20
    Stunden
    14
    Minuten
    54
    Sekunden
    0
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Nunc™ Kryoröhrchen für Biobanking und Zellkulturen > Nunc CryoTube-Fläschchen, 1,0 ml, Innengewinde, konischer Boden, PP-Röhrchen mit Beschriftungsfeld, Schraubverschluss mit Dichtung, selbststehend
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.