Learn More
Thermo Scientific™ Nunc™ Kryoröhrchen für Biobanking und Zellkulturen
Speichern Sie Proben von der allgemeinen Kühllagerung bis zur Lagerung in der Gasphase über flüssigem Stickstoff mit Thermo Scientific™ Nunc™ Kryoröhrchen für Biobanken und Zellkulturen.
Marke: Thermo Scientific™ 379189
278.84 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24225" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Thermo Scientific™ Nunc Kryoröhrchen und Zubehör sind kombinierbar und stellen die beste Lösung für die zuverlässige Lagerung Ihrer Proben dar.
- Nicht zytotoxische und nicht mutagene Rohstoffe sowie pyrogenfreie IVD-kompatible Röhrchen für zusätzliche Probensicherheit
- Erhältlich mit Innen- oder Außengewinde
- Höchstmögliche Sterilitätsgarantie bei einem SAL-Wert von 10-6
- Geeignet für allgemeine Kühllagerungen (+4 °C) bis zur Lagerung in der Gasphase von flüssigem Stickstoff
- Nicht sterile Röhrchen mit separaten Verschlüssen sind für weniger anspruchsvolle Anwendungen in Großpackungen erhältlich.
Spezifikation
12.5 mm | |
Mit Schriftfeld | |
3.6 ml | |
Polypropylen | |
2.835 Zoll | |
400 | |
Ja | |
Nunc™ | |
Ja | |
Polypropylen | |
Ja | |
Ja |
Röhrchen für Kryolagerung | |
0.492 in. | |
Rund | |
intern | |
72 mm | |
Freistehend | |
Ja | |
Steril | |
400 St./Packung | |
0,1217 oz. | |
Schraubverschluss |
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
185692 | Konformitätsbescheinigung | 09/05/2025 | 379189 |
185435 | Konformitätsbescheinigung | 09/05/2025 | 379189 |
185299 | Konformitätsbescheinigung | 08/03/2025 | 379189 |
185147 | Konformitätsbescheinigung | 19/02/2025 | 379189 |
184775 | Konformitätsbescheinigung | 14/01/2025 | 379189 |
Aktionen
-
Invitrogen
,
ABI Applied Biosystems
,
Thermo Scientific
,
Affymetrix eBioscience
Sichern Sie Ihren Fortschritt
Exklusive Einsparungen für den Erfolg Ihrer Forschung.Aktionscode: 24108Gültig bis zum: 2025-06-27
Neues Angebot Jetzt sparen -
Mehrere Hersteller
Verbrauchsmaterial Monatliche Promotion
Entdecken Sie exklusive monatliche Angebote für unentbehrliche Verbrauchsmaterialien und sparen Sie unschlagbar.Aktionscode: 24225Gültig bis zum: 2025-06-30
Neues Angebot Sparen Sie bis zu 63%
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.