Learn More
Fisherbrand™ Röhrchen für die Kryo-Lagerung mit Innen- und Außengewinde
Auswahl zwischen Fläschchen mit Außengewinde und HDPE-Verschlüssen für aseptische Verfahren, oder Fläschchen mit Innengewinde und PP-Verschlüssen mit Silikondichtung zum sicheren Versiegeln.
Marke:  Fisherbrand™ 377235
364.46 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24325" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11331675
  • 935.64 CHF / 1000 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 26-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Benachrichtigungen:
Kryoröhrchen sind nur für die Dampfphase von flüssigem Stickstoff geeignet und dürfen nicht zur Lagerung in der flüssigen Phase von flüssigem Stickstoff verwendet werden. Ein Eintauchen der Röhrchen in der flüssigen Phase könnte zu einem Eindringen des flüssigen Gases in das Gefäß führen, was wiederum eine schnelle Verdampfung der Flüssigkeit beim Entnehmen und eine starke Explosion oder ein Austreten aus dem Röhrchen/Verschlussbereich zur Folge haben könnte.
Zur Verhinderung einer Explosion von Kryoröhrchen dürfen die Aufbewahrungsbehälter mit flüssigem Stickstoff niemals überfüllt werden. Die Röhrchen müssen vor dem Einsatz immer auf sichtbare Schäden um den Verschlussrand überprüft werden. Beim Entnehmen von Röhrchen aus der Kryolagerung immer eine Vollmaske, dicke Sicherheitshandschuhe sowie Laborschutzkleidung tragen. Die Röhrchen immer in einer biologischen Sicherheitswerkbank langsam aufwärmen lassen. Kryofläschchen dürfen niemals wiederverwendet werden.
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
0.49 Zoll
Polypropylen
5 ml
3,62 in.
100/Pckg.
Intern
Nicht autoklavierbar
92 mm
12.5 mm
Steril
Für die Lagerung von biologischen Materialien in mechanischen Tiefkühlern oder der Gasphase von Flüssigstickstoff
10
Rund
Polypropylen
Schraubverschluss
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Röhrchen für die Kryo-Lagerung mit Innen- und Außengewinde > Innengewinde; 5,0 ml; runder Boden