Learn More
Thermo Scientific™ Nunc™ 1.0 und 2.0 ml DeepWell™ Platten mit Shared-Wall-Technologie
Lagern Sie Proben und Stoffbibliotheken mit den Thermo Scientific™ Nunc™ 1.0 ml und 2.0 ml DeepWell™ Platten mit gemeinsamen Wellwänden.
454.00 CHF - 1285.00 CHF
Spezifikation
Barcode | Kundenspezifische Barcodierung erhältlich |
---|---|
Format | 96-Well |
Deckel | Ohne Deckel |
Beschreibung | 96-Well-Platten aus Polypropylen zur Probenverarbeitung und Probenlagerung |
Array | 8 x 12 |
Produktcode | Marke | Sterilität | Wellform | Volumen (metrisch) Well | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Sterilität | Wellform | Volumen (metrisch) Well | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10417191
![]() |
Thermo Scientific™
260251 |
Steril | Rund | 1300 μl |
574.00 CHF
50 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10393262
![]() |
Thermo Scientific™
260252 |
Unsteril | Rund | 1300 μl |
1025.00 CHF
50 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10447181
![]() ![]() |
Thermo Scientific™
278743 |
Steril | Rund | 2000 μl |
1285.00 CHF
60 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10007621
![]() |
Thermo Scientific™
278752 |
Unsteril | Rund | 2000 μl |
1285.00 CHF
60 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
11345850
![]() |
Thermo Scientific™
95040452 |
Unsteril | Quadratisch, konischer Boden (V-Well) | 2000 μl |
622.00 CHF
50 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
11355850
![]() |
Thermo Scientific™
95040462 |
Steril | Quadratisch, konischer Boden (V-Well) | 2000 μl | N/A | ||||||
16689752
![]() |
Thermo Scientific™
95040462 |
Steril | Quadratisch, konischer Boden (V-Well) | 2000 μl |
459.00 CHF
50 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
Erhöhen Sie das Aufbewahrungsvermögen und verbessern Sie das Mischen mit Thermo Scientific™ Nunc™ 1.3 ml- und 2.0 ml DeepWell™ Platten mit gemeinsamen Wellwänden. Ideal geeignet für die Probenaufnahme, Lagerung, kombinatorische Chemie und Substanzbibliotheken. Sie sind beständig gegenüber den meisten Chemikalien, Lösungsmitteln und Alkoholen, die in der kombinatorischen Chemie verwendet werden.
Eigenschaften:- Ideal als Auffangplatte für Nunc Filterplatten
- Lagerungsplatte für Verbindungen, Proben oder Biomoleküle
- Runder Wellboden reduziert Flüssigkeitsretention
- Naturfarben
- Kundenspezifische Barcodierung möglich
Arbeitsvolumen:
- 260251 und 260252 50–1000 μl/Well
- 278743 und 278752 50–1900 μl/Well
Empfohlen für:
Probenaufnahme, Lagerung, kombinatorische Chemie, Substanzbibliotheken, Bakterien- und Hefekulturen, Auffangplatten für Nunc Filterplatten
Spezifikation
Kundenspezifische Barcodierung erhältlich | |
Ohne Deckel | |
8 x 12 | |
PP mit geringer Bindungsaffinität | |
Naturfarben | |
ALPS5000, ALPS3000 und ALPS50V Heißsiegelgeräte, automatische Liquid Handler, Multidrop Combi, Zentrifugen, Ultralow-Tiefkühlgeräte, Liquid Handler | |
96 | |
Ja | |
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren. | |
ANSI/ SLAS-Standard |
96-Well | |
96-Well-Platten aus Polypropylen zur Probenverarbeitung und Probenlagerung | |
Autoklavierbar | |
Nunc | |
96 Well-Platte | |
Polypropylen | |
Unbehandelt | |
Automatisierung von Liquid Handlern, Biobanking, Genomik, Probenvorbereitung, NGS, Sequenzierung, Long- und Short-Term Storage, Arzneimittelforschung, Impfstoffforschung, PCR- und qPCR-Probenvorbereitung | |
Ja |
Sicherheit und Handhabung
missing translation for 'shelfLife' : 5 Jahre
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß allen Garantieanforderungen und Ausnahmen wie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschrieben, verfügt dieses Produkt über eine Garantie für den Zeitraum von neunzig (90) Tagen nach dem Versand. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.