Learn More
Thermo Scientific™ Nunc™ 1.0 und 2.0 ml DeepWell™ Platten mit Shared-Wall-Technologie
Lagern Sie Proben und Stoffbibliotheken mit den Thermo Scientific™ Nunc™ 1.0 ml und 2.0 ml DeepWell™ Platten mit gemeinsamen Wellwänden.
Marke: Thermo Scientific™ 95040452
414.68 CHF gültig bis 2025-06-21
Benutzen Sie den Promotions-Code "24112" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Benachrichtigungen:
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 24112
Beschreibung
Erhöhen Sie das Aufbewahrungsvermögen und verbessern Sie das Mischen mit Thermo Scientific™ Nunc™ 1.3 ml- und 2.0 ml DeepWell™ Platten mit gemeinsamen Wellwänden. Ideal geeignet für die Probenaufnahme, Lagerung, kombinatorische Chemie und Substanzbibliotheken. Sie sind beständig gegenüber den meisten Chemikalien, Lösungsmitteln und Alkoholen, die in der kombinatorischen Chemie verwendet werden.
Eigenschaften:
- Ideal als Auffangplatte für Nunc Filterplatten
- Lagerungsplatte für Verbindungen, Proben oder Biomoleküle
- Runder Wellboden reduziert Flüssigkeitsretention
- Naturfarben
- Kundenspezifische Barcodierung ist verfügbar
Arbeitsvolumen:
- 260251 und 260252: 50 bis 1.900 μl/Well
- 278743 und 278752: 50 bis 1.900 μl/Well
Empfohlen für:
Probenaufnahme, Lagerung, kombinatorische Chemie, Substanzbibliotheken, Bakterien- und Hefekulturen, Auffangplatten für Nunc Filterplatten
Spezifikation
Kundenspezifische Barcodierung erhältlich | |
96-Well | |
96-Well-Platten aus Polypropylen zur Probenverarbeitung und Probenlagerung | |
Autoklavierbar | |
PP mit geringer Bindungsaffinität | |
Naturfarben | |
ALPS5000, ALPS3000 und ALPS50V Heißsiegelgeräte, automatische Liquid Handler, Multidrop Combi, Zentrifugen, Ultralow-Tiefkühlgeräte, Liquid Handler | |
2000 μl | |
1800 μl | |
Unbehandelt | |
Ja | |
50 | |
50/Karton | |
Ja | |
ANSI/ SLAS-Standard |
Zertifiziert RNase- und DNase-freiANSI-konform | |
Ohne Deckel | |
8 x 12 | |
50/Karton | |
Nunc | |
96 Well-Platte | |
Polypropylen | |
96 | |
Unsteril | |
Quadratisch, konischer Boden (V-Well) | |
Automatisierung von Liquid Handlern, Biobanking, Genomik, Probenvorbereitung, NGS, Sequenzierung, Long- und Short-Term Storage, Arzneimittelforschung, Impfstoffforschung, PCR- und qPCR-Probenvorbereitung | |
50 | |
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren. | |
Zertifizierte Qualität |
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
2135110 | Konformitätsbescheinigung | 04/11/2024 | 95040452 |
2209610 | Konformitätsbescheinigung | 17/10/2024 | 95040452 |
2207810 | Konformitätsbescheinigung | 09/12/2022 | 95040452 |
2208210 | Konformitätsbescheinigung | 17/06/2022 | 95040452 |
2123810 | Konformitätsbescheinigung | 04/05/2022 | 95040452 |
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß allen Garantieanforderungen und Ausnahmen wie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschrieben, verfügt dieses Produkt über eine Garantie für den Zeitraum von neunzig (90) Tagen nach dem Versand. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.