Learn More
Thermo Scientific™ Nunc™ 96-Well Noppenmatten
Schützen Sie alle 96 Wells während der kurz- oder langfristigen Aufbewahrung von Chemikalien oder Verbindungen mit einer einzigen Matte, der Thermo Scientific™ Nunc™ 96-Well Noppenmatte.
53.95 CHF - 933.00 CHF
Produktcode | Marke | Farbe | Sterilität | Plate Compatibility | Anzahl pro Karton | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Farbe | Sterilität | Plate Compatibility | Anzahl pro Karton | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10536561
![]() |
Thermo Scientific™
276000 |
natürlich | Steril | Nunc 96 runde Wells | 50 |
191.00 CHF
50 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10364833
![]() |
Thermo Scientific™
4410 |
natürlich | Unsteril | Nunc 96 runde Wells | 100 |
502.00 CHF
100 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10305173
![]() |
Thermo Scientific™
4422 |
natürlich | Steril | Nunc 96 quadratische Wells | 10 |
88.40 CHF
10 Stück |
Verfügbar ab: 27-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10546561
|
Thermo Scientific™
276002 |
natürlich | Unsteril | Nunc 96 runde Wells | 50 |
283.00 CHF
50 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10779241
|
Thermo Scientific™
276003 |
gelb | Unsteril | 96-Well-Platten mit „Shared-Wall“-Technologie | 50 | N/A | ||||||
10603072
|
Thermo Scientific™
276005 |
Blau | Unsteril | Nunc 96 runde Wells | 50 |
168.00 CHF
50 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10286031
![]() |
Thermo Scientific™
276011 |
natürlich | Unsteril | Nunc 96 runde Wells | 50 |
933.00 CHF
50 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
11325850
![]() |
Thermo Scientific™
9503230 |
natürlich | Unsteril | Nunc 96 quadratische Wells | 50 |
542.00 CHF
50 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
12623116
![]() |
Thermo Scientific™
9503233 |
Naturfarben | Steril | Nunc 96 quadratische Wells | 25 |
209.00 CHF
25 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10456153
![]() |
Thermo Scientific™
4411-11 |
natürlich | Unsteril | Nunc 96 runde Wells | 10 |
53.95 CHF
10 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10305503
![]() |
Thermo Scientific™
4412-11 |
natürlich | Steril | Nunc 96 runde Wells | 10 |
290.00 CHF
10 Stück |
Verfügbar ab: 05-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10531715
![]() |
Thermo Scientific™
4413-11 |
natürlich | Unsteril | Nunc 96 runde Wells | 240 |
132.00 CHF
240 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10131773
![]() |
Thermo Scientific™
4414-11 |
natürlich | Steril | Nunc 96 runde Wells | 240 |
207.00 CHF
240 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10671544
![]() |
Thermo Scientific™
4430-11 |
natürlich | Unsteril | Röhrchen (0,5, 0,75, 1 ml) | 100 |
429.00 CHF
100 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10641734
![]() |
Thermo Scientific™
4432-11 |
natürlich | Steril | Röhrchen (0,5, 0,75, 1 ml) | 10 |
71.75 CHF
10 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10020133
![]() |
Thermo Scientific™
4431 |
natürlich | Unsteril | 10 |
64.10 CHF
10 Stück |
Verfügbar ab: 07-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
Schützen Sie alle 96 Wells während der kurz- oder langfristigen Aufbewahrung von Chemikalien oder Verbindungen mit einer einzigen Matte, der Thermo Scientific™ Nunc™ 96-Well-Noppenmatte zur Verhinderung von Kontaminationen und Verdunstung der Well-Inhalte.
Eigenschaften:- Chemikalienbeständig und durchstechbar; temperaturbeständig bis -80 °C
- Verschiedene Farben zur schnellen Identifizierung der Platten
- Vorgeschlitzte Noppenmatten aus Silikon ermöglichen das Eindringen in das Well mithilfe einer Pipettenspitze oder Sonde, ohne dabei die Kappen zu beschädigen
- Vorgeschlitzte Noppenmatten aus Silikon ermöglichen das Eindringen in das Well mithilfe einer Pipettenspitze oder Sonde, ohne dabei die Kappen zu beschädigen
- Die vorgeschlitzten Silikonkappen sind lösungsmittelbeständig; nicht mit 100 % DMSO verwenden
Bestellinformationen:
Sterile Noppenmatten sind einzeln verpackt.
Anmerkung:
Speziell für die Verwendung mit Mikrotiterplatten mit „Shared-Wall“-Technologie konzipiert. 96-Deepwellplatten aus Polypropylen mit “Shared Wall”-Technologie passen auch auf 96-Mikrowellplatten aus Polypropylen mit Standardhöhe. 276011 Vorgeschlitzte Silikonkappen lässt sich wiederholt durchstechen. Vorgeschlitztes Silikon nicht mit 100 % DMSO verwenden.
Spezifikation
96 | |
Nunc |
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.