Learn More
Thermo Scientific™ Nunc™ 96-Well Noppenmatten
Schützen Sie alle 96 Wells während der kurz- oder langfristigen Aufbewahrung von Chemikalien oder Verbindungen mit einer einzigen Matte, der Thermo Scientific™ Nunc™ 96-Well Noppenmatte.
Marke: Thermo Scientific™ 276000
154.68 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21651" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Schützen Sie alle 96 Wells während der kurz- oder langfristigen Aufbewahrung von Chemikalien oder Verbindungen mit einer einzigen Matte, der Thermo Scientific™ Nunc™ 96-Well-Noppenmatte zur Verhinderung von Kontaminationen und Verdunstung der Well-Inhalte.
Eigenschaften:
- Chemikalienbeständig und durchstechbar; temperaturbeständig bis -80 °C
- Verschiedene Farben zur schnellen Identifizierung der Platten
Vorgeschlitzte Noppenmatten aus Silikon:
- Ermöglicht das Eindringen in das Well mithilfe einer Pipettenspitze oder Sonde, ohne dabei die Kappen zu beschädigen
- Lösungsmittelbeständig, darf nicht 100 % DMSO ausgesetzt werden
Bestellinformationen:
Sterile Noppenmatten sind einzeln verpackt.
Hinweis:
Speziell für die Verwendung mit Mikrotiterplatten mit “roter Wand”-Technologie entwickelt. DeepWell Platten™ aus 96-Well Polypropylen mit “gemeinsamer Wandtechnologie” passen auch 96-Well Mikrotiterplatten aus Polypropylen in Standardhöhe. 276011 mit vorgeschlitzten Silikonkappen lässt sich wiederholt durchstechen. Vorgeschlitztes Silikon nicht mit 100 % DMSO verwenden.
Spezifikation
natürlich | |
TPE | |
Autoklavierbar | |
50 | |
Für die Lagerung von Verbindungen bei -80 Grad C | |
Plattenabdeckung | |
Keine | |
Ja (Hypodermisch) | |
Rund |
Ja | |
Steril | |
96 | |
1 | |
Nein | |
Nunc | |
Ja | |
-20°bis +120 °C | |
Nunc 96 runde Wells |
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.