Learn More
Thermo Scientific™ Nunc™ 384-Well, Non-Treated, Flat-Bottom Microplate Artikelnummer.: 10162881
Zum Warenkorb hinzufügen
Thermo Scientific™ Nunc™ 384-Well, Non-Treated, Flat-Bottom Microplate
Artikelnummer. 10162881
384, 10 Microplates, 30 Microplates
Click to view available options
Anzahl Wells:
96
384
Anzahl pro Packung:
1 Microplates
10 Microplates
25 Microplates
Anzahl pro Karton:
100 Microplates
30 Microplates
Artikelnummer. 10162881
Marke: Thermo Scientific™ 242757
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Farbe: Transparent; Sterilität: Steril; Deckel: Mit Deckel
Thermo Scientific™ Nunc 384-Well-Platten aus transparentem Polystyrol mit zellkulturbehandelten oder unbehandelten Oberflächen sind für die Verwendung mit Roboter-Lesegeräten und Liquid Handling-Systemen optimiert. Sie ermöglichen eine Reduzierung des Proben- und Reagenzvolumens. So können mehr Proben getestet und Kosteneinsparungen erzielt werden. Die hohe Qualität der Platten sorgt für konsistente und zuverlässige Ergebnisse.
Die Nunc 384-Well-Mikrotiterplatten aus Polystyrol haben quadratische Wells mit abgerundeten Ecken, wodurch Kapillareffekte vermieden werden.
  • Transparentes Polystyrol besitzt ausgezeichnete optische Eigenschaften und ist ideal für optische Messungen.
  • Unbehandeltes Polystyrol ist hydrophob und eignet sich für das Wachstum von Suspensionskulturen, die sich ohne Adhäsion vermehren und wachsen können.
  • Unbehandelte Oberflächen eignen sich bestens, um in Ihrem Labor selbst Beschichtungen hinzuzufügen
  • Zellkultur-behandelt: Die Zellkultur-behandelte Oberfläche Nunclon Delta ist hydrophil und fördert die Zellanhaftung sowie das Zellwachstum.
  • Kundenspezifische Barcodierung möglich
  • Flexibles Arbeitsvolumen: 10 bis 100 μl
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Barcode Kundenspezifische Barcodierung erhältlich
Zertifizierung/Konformität Alle von Nunc hergestellten Mikrotiterplatten erfüllen die Anforderungen gemäß ANSI (American National Standards) (ANSI/SBS 1-2004).
Format Standard
Deckel Mit Deckel
Kulturfläche 0,084 cm2/Well
Beschreibung Unbehandelt; mit Deckel; steril; 10/30
Array 16 x 24
Verpackung 10 Packungen, 30 Kartons
Produktlinie Nunc
Farbe Transparent
Produkttyp Mikrotiterplatte
Material Polystyrol
Volumen (metrisch) Well 120 μl
Anzahl Wells 384
Arbeitsvolumen (metrisch) 10 bis 100 μl
Sterilität Steril
Oberflächenbehandlung Unbehandelt
Wellform Flacher Boden (F-Well)
Anzahl pro Karton 30 Microplates
Anzahl pro Packung 10 Microplates
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer184770 Art des ZertifikatsBestrahlungszertifikat Datum20/01/2025 Catalog Number242757
Chargennummer184770 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum04/01/2025 Catalog Number242757
Chargennummer1326977 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum11/12/2024 Catalog Number242757
Chargennummer1417524 Art des ZertifikatsVerarbeitungszertifikat Datum06/12/2024 Catalog Number242757
Chargennummer1406155 Art des ZertifikatsVerarbeitungszertifikat Datum04/12/2024 Catalog Number242757
  • Mehrere Hersteller
    Entdecken Sie zahlreiche Rabatte in verschiedenen Produktbereichen, einschließlich Chemikalien, allgemeiner Laborbedarf, Life Science, Geräte und Ausstattung, Verbrauchsmaterialien und Sicherheit.
    Aktionscode: 24156
    Gültig bis zum2025-06-30
    Top-Angebot
    *Rabatt gilt für Bestellungen, die bei Fisher Scientific zwischen dem 01.05.2025 und dem 30.06.2025 eingehen und bei denen der Promotion-Code sowie die entsprechende(n) Artikelnummer(n) aus der Promotion angegeben sind. Der Rabatt wird auf den Listenpreis gewährt, der zum Zeitpunkt des Empfangs der Bestellung gültig ist. Promotions können nicht mit anderen Rabatten oder Verkaufsaktionen kombiniert werden. Das Angebot gilt nicht, falls es durch Gesetze und Verordnungen auf Bundes-, Landes-, Regions- oder lokaler Ebene oder behördliche / institutionelle Vorschriften verboten, lizenziert oder eingeschränkt ist. Es kann sein, dass weitere Einschränkungen gelten.
    Geschäftsbedingungen Siehe Details der Promotion
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Nunc™ 384-Well, Non-Treated, Flat-Bottom Microplate >