Learn More
Corning™ Polystyrol 384-Well-Feststoffplatten
GREENER_CHOICE
Die Konstruktion aus Polystyrol in medizinischer Qualität gewährleistet besondere Festigkeit und gute Sichtbarkeit. Corning™ 364-Well Mikrotiterplatten aus transparentem Polystyrol sind eine hervorragende Lösung für Zellkultur- und colorimetrische (Absorptions)-Assays. 364-Well Mikrotiterplatten eignen sich für die Miniaturisierung und Automatisierung im Labor.
Marke:  Corning™ 3702
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10481242
  • 701.75 CHF / 100 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 06-11-2025
Beschreibung
  • Aus Polystyrol medizinischer Qualität
  • Well-Volumen: 112 μ l
  • Arbeitsvolumen: 20 μl bis 80 μl
  • Die Produkte mit behandelter Oberfläche(mittlere Bindung, hohe Bindung, TC-Behandlung) sind nicht beschichtet, erfordern keine besondere Behandlung und sind bei Raumtemperatur stabil.
  • Sterile Mikrotiterplatten werden durch Gammastrahlung sterilisiert und als nicht pyrogen zertifiziert
  • Die Plattenmaße entsprechen den üblichen Branchennormen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Standard
16 x 24
Polystyrol
20 bis 80 μl
Unbehandelt
Vom Wesen her hydrophobisch, bindet Biomoleküle durch passive Interaktionen. Geeignet für Immobilisierung großer Moleküle mit ausgedehnten hydrophoben Bereichen, z. B. Antikörper
25/Packung
Ohne Deckel
Durchsichtig
384
Unsteril
Flacher Boden (F-Well)
100/Karton
100/Karton
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Corning™ Polystyrol 384-Well-Feststoffplatten > Unbehandelt, durchsichtig, ohne Deckel