Learn More
Thermo Scientific™ Nunc™ 300cm2 Cell Culture Treated Flasks
Fördern Sie die Zellhaftung und erweitern Sie das Wachstum mit diesem 1.900 ml-Kolben, der einen großen Kulturbereich in einer einzigen Schicht bietet.
138.00 CHF - 142.00 CHF
Spezifikation
Material | Polystyrol |
---|---|
Flaschenhalstyp | Gerade |
Anzahl pro Karton | 12 |
Anzahl pro Packung | 1 |
Sterilität | Steril |
Produktcode | Marke | Verschlusstyp | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Verschlusstyp | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
12606147
|
Thermo Scientific™
132097 |
Fest |
138.00 CHF
12 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
12636147
|
Thermo Scientific™
132098 |
Filter |
142.00 CHF
12 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
Fördern Sie die Zellhaftung und erweitern Sie das Wachstum mit dem Thermo Scientific™ Nunc™ 300 cm2 Zellkulturkolben, der einen großen Kulturbereich in einer einzigen Schicht bietet.
Haltbar und anwenderfreundlich:
- Einteiliges Design mit geradem Hals und Griffkerben
- Auffällige Graduierungen von 100 bis 500 ml in 50 ml-Graduierungen
- Großes Beschriftungsfeld
- Markante Stapelfüße auf der Oberseite für zuverlässiges Stapeln in Inkubatoren und unter Kulturhauben
Hohe Qualitätssicherung:
- Durch Gammabestrahlung sterilisiert
- Nicht-pyrogenisch
- Polystyrol-Oberfläche mit Vakuumgas-Plasmagewebekulturen behandelt, um Zellhaftung und -wachstum zu verbessern
- Filterkappe mit hydrophober Membran mit 0,2 μm Porengröße für ausreichenden Gasaustausch
Spezifikation
Polystyrol | |
12 | |
Steril | |
300 cm2 |
Gerade | |
1 | |
Flach | |
Zellkultur-behandelt |
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.