Learn More
Thermo Scientific™ Nunc™ 300cm2 Cell Culture Treated Flasks
Fördern Sie die Zellhaftung und erweitern Sie das Wachstum mit diesem 1.900 ml-Kolben, der einen großen Kulturbereich in einer einzigen Schicht bietet.
Marke: Thermo Scientific™ 132097
97.50 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24108" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Fördern Sie die Zellhaftung und erweitern Sie das Wachstum mit dem Thermo Scientific™ Nunc™ 300 cm2 Zellkulturkolben, der einen großen Kulturbereich in einer einzigen Schicht bietet.
Haltbar und anwenderfreundlich:
- Blasgeformt
- Einteiliges Design mit geradem Hals und Griffkerben
- Auffällige Graduierungen von 100 bis 500 ml in 50-ml-Graduierungen
- Großes Beschriftungsfeld
- Markante Stapelfüße auf der Oberseite für zuverlässiges Stapeln in Inkubatoren und unter Kulturhauben
Hohe Qualitätssicherung:
- Durch Gammabestrahlung sterilisiert
- Nicht-pyrogenisch
- Vakuum-Gas-Plasma gewebekulturbehandeltes Polystyrol für gleichmäßige Oberflächenchemie, Zellanhaftung, -ausbreitung und -förderung
- HydrophobeMembran mit einer Porengröße von 0,2 μm im Filterdeckel für den sterilen Gasaustausch
Spezifikation
Polystyrol | |
12 | |
Steril | |
Fest | |
Zellkultur-behandelt |
Gerade | |
1 | |
Flach | |
300 cm2 |
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.