Learn More
Thermo Scientific™ Nunc™ 2,0 ml-Universalröhrchen mit Innengewinde
Thermo Scientific™ Nunc™ 2.0 ml-Universalröhren mit Innengewinde sind mit unkodierten 2D-Barcodes, ohne Barcode oder sowohl linear als auch mit 2D-Barcodes erhältlich, um allen Anforderungen gerecht zu werden. Jetzt erhältlich in einem Klappdeckelgestell mit Barcode.
Marke: Thermo Scientific™ 374511-BR
Beschreibung
Profitieren Sie von den erstklassigen Funktionen des Thermo Scientific™ Sortiments an Lagerröhrchen: Universalkappe, Universalgestell mit Schnappverschluss und freistehende Röhrchen. Dieses vielseitige 2,0 ml-Röhrchen mit Innengewinde eignet sich sowohl für ein großes Speichersystem wie eine Biobank als auch in kleinerem Maßstab für die herkömmliche Kryolagerung. Die Probenidentität wird durch einen dauerhaft aufgebrachten 2D-Barcode auf jedem Röhrchen sowie eine Laserätzung auf dem Gestell gewährleistet. Jetzt auch in einem Gestell mit Barcode erhältlich, um die Nachverfolgbarkeit des Gestells zusätzlich zum einzelnen Röhrchen zu ermöglichen.
Skalierbar
- Röhren und Gestell eignen sich für Anwendungen sowohl mit kleinem als auch großem Durchsatz
- Mit Messlinien und weißem Feld für handschriftliche Kennzeichnungen
- Geeignet für den Einsatz in herkömmlichen Behältern zur Tiefkühllagerung für 10x10 Arrays
- Innengewinde verringert Kontamination.
- Automatisch auswählbar im Universal Latch Gestell
- Die Gestelloption mit Barcode bietet zusätzliche Tracking-Sicherheit
Innovative Universalkappe
- Einteilige Konstruktion mit eingearbeiteter Dichtung
- Können weder von Hand noch mit automatischen Verschlusswerkzeugen überdreht werden
- Dichtung aus thermoplastischem Elastomer-Material ist geeignet für die Lagerung bei Raumtemperatur bis hinunter zur Gasphase von Flüssigstickstoff
Sichere Rückverfolgbarkeit
- Zur problemlosen Identifizierung und Verfolgung der Proben wird der dauerhafte, einmalige 2D-Barcode unten an jeder Röhre eingebrannt
- Die 2D-Barcode-Lesegeräte erkennen den 2D-Barcode jeder Röhre sofort, die danach in einer App oder Datenbank registriert wird oder über verschiedene Exportfunktionen integriert werden kann
- Scannen Sie die Röhren für Zugriff auf die Probeninformationen und die Bestimmung des Inhalts
Strengste Qualitätskontrolle
- Jedes Lagerungsröhrchen mit 2D-Barcode wird zur Sicherstellung der Lesbarkeit gescannt
- Die Barcodes werden zur Verhinderung von Duplikaten mit den zuvor zugewiesenen Codes in der Datenbank verglichen
- Jedes Röhrchen entspricht SAL 10-6 und wird aus Harzen der medizinischen Qualität VI hergestellt
Gewährleistung:
90 Tage
Spezifikation
Nunc Universalröhrchen ohne 2D-Code in Klappdeckelgestell mit Barcode | |
2.0 mL | |
SAL 10-6 | |
2D Barcode | |
Naturfarben | |
48 | |
Kryogen | |
480 |
Naturfarben | |
Kunststoff | |
Universalröhrchen | |
Innengewinde, flacher Boden | |
10 Racks mit 48 Röhrchen | |
480 | |
Weißes Feld und Graduierungen |
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke:
Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.