Learn More
Pyrex™ Messkolben aus Borosilikatglas, Klasse A, zertifiziert
Die Konstruktion aus Borosilikatglas gewährleistet korrosionsfreie Leistung. Pyrex™ Zertifizierte Messkolben aus Borosilikatglas, Klasse A, zeichnen sich durch weiße Emaille-Beschriftungen zur einfachen Volumenbestimmung aus. Mit Polyethylenstopfen. Mit H-Konformitätskennzeichnung entsprechend ISO 1042 und DIN 12664 und gemäß den erforderlichen Toleranzen nach United States Pharmacopoeia (USP) kalibriert.
Marke:  Pyrex 3151/01WC
159.56 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24375" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11353634
  • 188.00 CHF / 5 Stück
Verfügbar ab: 28-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Hergestellt aus Borosilikatglas für korrosionsfreie Leistung.Für Klasse A zertifizierte Pyrex™ Messkolben aus Borosilikatglas mit weißer Emaillebeschriftung zur einfachen Volumenbestimmung.Mit Polyethylen-Stopfen.Zertifiziert nach Konformität H, entspricht ISO 1042 und DIN 12664 und ist gemäß den Toleranzen des United States Pharmacopoeia (USP) kalibriert.
  • Entspricht ISO 1042 und DIN 12664
  • Entsprechend der von der United States Pharmacopoeia (USP) geforderten Toleranz kalibriert, die kleiner ist als die der ISO/DIN-Normen
  • In jeden Kolben wurde mit einem Laserverfahren eine individuelle Seriennummer eingeätzt und es liegt ein Kalibrierungszertifikat für die Rückverfolgbarkeit zu nationalen Normen bei
  • „H“-Konformität zertifiziert
  • Aus Borosilikatglas für eine korrosionsfreie Leistungsfähigkeit hergestellt
  • Beschriftungen in weißem Email
  • Stopfen aus Polyethylen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Klasse A, ISO 1042, DIN 12664, USP, „H“-Konformitätskennzeichnung
Weiße Emaille-Beschriftungen
Borosilikatglas
±0.02 ml
Klasse A
Polyethylen
1 ml
65 mm
Ja
7/16
Name des Produkts
Pyrex™ Messkolben aus Borosilikatglas, Klasse A, zertifiziert > Fassungsvermögen:Gehäuse 1mL