Learn More
Fisherbrand™ CRF-1 Controlled Rate Freezer
This liquid nitrogen-free and cryogen-free controlled rate freezer is ideal for research into the cryopreservation of a wide range of materials, including embryos, stem cells, mammalian cells, spermatozoa, antibodies, tissue sections and rodent organs.
Marke: Fisherbrand™ CRF-1 H08
Beschreibung
Im Gegensatz zu herkömmlichen, auf Flüssigstickstoff basierenden Kühlgeräten mit Stufenregelung stellt das CRF-1 kein Kontaminationsrisiko dar und kann in Reinräumen und Barriere-Einrichtungen verwendet werden. Das CRF1 ist leise, passt bequem auf eine Arbeitsfläche und sein Leistungsverhalten hinsichtlich der Zellviabilität nach dem Einfrieren ist vergleichbar oder besser als bei herkömmlichen Flüssigstickstoff-Tiefkühlgeräten. Da kein Alkohol verwendet wird, besteht auch kein potenzielles Brandrisiko. Das CRF-1 kühlt mit Pailletten auf -100 ºC herunter.
Die Kühlrate des CRF-1 wird präzise gesteuert, wodurch Genauigkeit und Reproduzierbarkeit über das Gefrierprofil hinweg gewährleistet werden, insbesondere in der wichtigen Keimbildungs- oder Aussaatphase. Dies gewährleistet eine optimale Rückgewinnung von Zellen nach dem Auftauen. Die Bedienung ist einfach und kann mit oder ohne PC erfolgen; Daten können über die PC-Software protokolliert werden und Kühlprofile werden direkt angezeigt. Verschiedene Kühlprofile sind über ein Drop-down-Menü verfügbar, und es können benutzerdefinierte Profile geschrieben werden.
Das CRF-1 ist äußerst vielseitig und kann in der Forschung zur Kryokonservierung einer Vielzahl von Materialien in Kryoröhrchen, Pailletten, Beuteln, Mikrotiterplatten und Matrix-96-Well-Blockplatten in den folgenden Bereichen verwendet werden:
- Transgene Embryonenforschung
- Stammzellforschung
- Klinische und Forschungsproben, z. B. Lymphozyten und Gewebezelllinien in herkömmlichen Kryoröhrchen
- Verschiedene Säugetierzellen einschließlich Kardiomyozyten, Fett-, Leber- und Muskelgewebe
- Stammzellen aus Nabelschnurblut
- Adhärente Zellen und Stammzellen in Mikrotiterplatten
- Zellsuspensionen in nummerierten/barcodierten Arrays
- Integration von Robotern – das CRF-1 wurde auch erfolgreich in Robotersysteme integriert
- Geeignet für Anwendungen bei der veterinärmedizinischen IVF
Hauptvorteile und -merkmale:
- Präzise und reproduzierbare Steuerung der Kühlraten und Probentemperaturen
- Einfach zu verwenden und Keimbildung/Aussaat der Proben kann in-situ erfolgen
- Lineare und nicht-lineare Kühlprofile
- Geringe Betriebskosten: schätzungsweise 1 % des Flüssigstickstoff-gesteuerten Gefriervorgangs
- Für Paillettenanwendungen wird die Temperatur am Ende des Zyklus bei -100 ºC gehalten, bis das Tiefkühlgerät ausgeschaltet wird
- Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV): vollständiger Zyklus bei Stromausfall (Lieferung als optionales Zubehör)
- CE-Kennzeichnung (für Laborzwecke)
- Wartung und Kalibrierung verfügbar
Technische Daten:
- Eine Vielzahl fester Platten ist erhältlich (Standard-Pailletten, Hochsicherheits-Pailletten, Kryoröhrchen, Kryozytenbeutel und Mikrotiterplatten)
- Das Tiefkühlgerät kann als eigenständiges, vorprogrammiertes Gerät betrieben oder an einen Steuerungs-PC angeschlossen werden (Computer mit serieller Schnittstelle, Steuerungssoftware und Windows)
- Software zur Konfiguration vorhandener Profile, Erstellung neuer benutzerdefinierter Profile, Datenprotokollierung und Berichterstellung (alle Daten werden in einem verschlüsselten und Excel-lesbaren Format protokolliert)
- Standardmäßige, voreingestellte Kühlprofile sind verfügbar
- Notstromversorgung: USV mit 750 VA, die das Tiefkühlgerät im Falle eines Stromausfalls 3 Stunden betreiben kann
- Nahtlose Reinigung ohne Schmutzfallen; kann mit Standard-Wischtüchern gereinigt werden
Spezifikation
Cryogenic Freezer | |
Aluminium | |
Benchtop | |
3 Jahre | |
264 x 367 x 445 mm | |
2,5 A | |
100/240 V (Netzstromversorgung), 24 V DC (Geräteversorgung) | |
150 W | |
21.6 lb. | |
Plate for 12 x 0.3 mL IMV Straws and 12 x 1.8 mL Cryovials (0.5 mL Max. Fill) |
-100 °C Minimum | |
RoHS, CE, UKCA, RoHS, CE, UKCA | |
Grau | |
Automatisch | |
CRF-1 Anwendersoftware | |
EU, UK, US | |
50/60 Hz | |
CFC-free | |
9.8 kg |